由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TACR1(6869)
詳細
サブスタンスP受容体(UniProt:P14600、別名:ニューロキニン1受容体、NK-1受容体、NK-1R、SPR、タキキニン受容体1)は、ラットTacr1(別名:Nk1r、Tac1r)遺伝子(Gene ID:24807)によってコードされています。NK-1、NK-2、NK-3は、サブスタンスP(SP)、ニューロキニンA(NKA)、ニューロキニンB(NKB)、ラナキニン、カッシニン、ニューロペプチドγおよびエレドイシンなど、タキキニンの生物学的活性を媒介する受容体で、中枢神経系と末梢神経系に広く分布しています。SPはNK-1R(サブスタンスP受容体)に対して最も高い親和性を示し、NK-1Rを介して、うつ病、慢性炎症、がんの進行などの生物学的活性を発揮します。NK-1Rが神経性炎症を介して急性膵炎に関与していることも報告されています。SPによる刺激で、NK-1RはGαs、Gαq/11、Gαi/o、Gα12、Gα13など複数のGタンパク質と相互作用して、セカンドメッセンジャーを生成し、下流のエフェクター分子を活性化します。NK-1Rとの結合後、SPはクラスリン依存的に受容体リガンド複合体の内在化を誘導し、その後SPは分解され、受容体は細胞表面にリサイクルされます。NK-1Rは7回膜貫通型(アミノ酸32~54、65~86、107~128、149~169、195~219、249~270、284~308)のGPCRで、N末端(アミノ酸1~31)が細胞外、C末端(アミノ酸309~407)が細胞質側にあります。2番目の選択的スプライシングによって、C末端の細胞質ドメイン(アミノ酸312~407欠失)を欠く、ヒトNK-1Rアイソフォームが存在します。完全長型はがん細胞の増殖を促進し、サイトカインの産生を刺激します。切断型は悪性化を媒介し、大腸炎関連がん患者の大腸上皮細胞に多く存在しています。がん細胞では、NK-1受容体は主に細胞膜と細胞質に局在し、時には核にも局在しています。
特異性
このモルモットポリクローナル抗血清はサブスタンスP受容体のC末端配列を標的にします。標的領域はヒトのスプライシングアイソフォーム2にはありません。
免疫原
エピトープ:C末端
ラットサブスタンスP受容体のC末端配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
このモルモットポリクローナル抗サブスタンスP受容体抗体(カタログ番号:AB15810)は、サブスタンスP受容体量の検出において、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでの使用が文献発表され、検証されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのヒト脳組織ライセートでサブスタンスP受容体を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ラット脳組織切片でサブスタンスP受容体を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ラット脳組織切片でサブスタンスP受容体を検出できます。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
シナプスおよびシナプス生物学
シナプスおよびシナプス生物学
品質
ラット脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、10 µgのラット脳組織ライセート中のサブスタンスP受容体を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、10 µgのラット脳組織ライセート中のサブスタンスP受容体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約58/54 kDaグリコシル化のため、標的バンドサイズは46.25/46.32/46.37 kDa(ヒト/マウス/ラット)の算出値よりも大きいと考えられます。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:未精製
モルモットポリクローナル抗血清、0.05%アジ化ナトリウム含有
未精製。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織ライセート
ラット脳組織ライセート
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB15810:
試験成績書(COA)
Cell reports, 17(6), 1699-1710 (2016-11-03)
Spinal dorsal horn circuits receive, process, and transmit somatosensory information. To understand how specific components of these circuits contribute to behavior, it is critical to be able to directly modulate their activity in unanesthetized in vivo conditions. Here, we develop experimental
The Journal of physiology, 595(14), 4973-4989 (2017-05-11)
Central hypercapnic hypoventilation is highly prevalent in children suffering from congenital central hypoventilation syndrome (CCHS). Mutations of the gene for paired-like homeobox 2b (Phox2b) are aetiologically associated with CCHS and Phox2b is present in central components of respiratory chemoreflex, such
VEGF signaling mediates bladder neuroplasticity and inflammation in response to BCG.
BMC Physiology null
The Journal of clinical investigation, 120(11), 4118-4128 (2010-10-28)
Rhythmic breathing movements originate from a dispersed neuronal network in the medulla and pons. Here, we demonstrate that rhythmic activity of this respiratory network is affected by the phosphorylation status of the inhibitory glycine receptor α3 subtype (GlyRα3), which controls
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 313(5), L772-L780 (2017-07-22)
Lethal influenza A (H5N1) induces respiratory failure in humans. Although it also causes death at 7 days postinfection (dpi) in mice, the development of the respiratory failure and the viral impact on pre-Botzinger complex (PBC) neurons expressing neurokinin 1 receptor