Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
AB1761-I
Sigma-Aldrich
抗Protein Gene Product 9.5抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UCHL1(7345)
詳細
ユビキチンカルボキシル末端加水分解酵素アイソザイムL1(UniProt:P54646;別名EC:3.4.19.12、UCH-L1、ニューロン細胞質タンパク質9.5、PGP 9.5、PGP9.5、ユビキチンチオエステラーゼL1)は、ヒトではUCHL1遺伝子(Gene ID:7345)によりコードされています。UCH-L1は、モノマーまたはホモダイマーとして存在できるペプチダーゼC12ファミリーの一員です。ニューロンおよびびまん性神経内分泌系の細胞とその腫瘍で発現されており、新皮質全体の神経細胞体および突起に検出されます。卵巣に弱い発現が認められます。総UCH-L1の約30%が脳内の膜と関連していると報告されています。パーキンソン病およびアルツハイマー病の患者の脳では、濃度がダウンレギュレートされていることが示されています。UCH-L1は、ユビキチンのC末端グリシンのペプチド結合を認識して加水分解するチオールプロテアーゼであり、ユビキチン前駆体とユビキチン化タンパク質のプロセシングに関与しています。遊離型モノユビキチンにも結合し、 リソソームにおける分解を阻害している可能性があります。ホモ二量体型は、ATP非依存性ユビキチンリガーゼ活性を有する可能性があります。UCHL1遺伝子の変異は、典型的なパーキンソン病からレビー小体型認知症までの症状を呈する複雑な神経変性疾患であるパーキンソン病5の原因となることが知られています。この遺伝子の複数の変異は、痙性対麻痺79とも関連しています。この疾患では患者は下肢の緩徐で漸進的な進行性の脱力および痙縮を特徴とするタイプの痙性対麻痺を呈します。
免疫原
ヒトProtein Gene Product 9.5に相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗体、抗Protein Gene Product 9.5抗体を用いたPGP9.5の検出は、 ウェスタンブロッティング、IHC(パラフィン)、免疫蛍光& ICCでの使用が検証されています。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:200で使用、ヒト小脳のGene Product 9.5を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト小脳のGene Product 9.5を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、E18ラット皮膚細胞のGene Product 9.5を検出できます。
Dylight®は、Thermo Fisher Scientificの登録商標です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ニューロン発生
品質
ラット脳、ヒト脳、およびマウス脳組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、ラット脳、ヒト脳、およびマウス脳組織ライセートのProtein Gene Product 9.5(UCH-L1)を検出できます。
ターゲットの説明
約24 kDa、実測一部の細胞ライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
関連事項
代替品:AB1761およびAB9724
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン、0.15 M NaCl、pH7.4、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1761-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jung-Eun Choi et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(9), 1803-1823 (2018-07-01)
Chronic physical restraint stress increases oxidative stress in the brain, and dysregulation of oxidative stress can be one of the causes of major depressive disorder. To understand the underlying mechanisms, we undertook a systematic proteomic analysis of hippocampus in a
Rashmi Chandra et al.
JCI insight, 8(23) (2023-12-08)
Epidemiological and histopathological findings have raised the possibility that misfolded α-synuclein protein might spread from the gut to the brain and increase the risk of Parkinson's disease. Although past experimental studies in mouse models have relied on gut injections of
Becky J Proskocil et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 209-209 (2021-09-18)
Toll-like receptor 7 (TLR7) is an innate immune receptor that detects viral single-stranded RNA and triggers the production of proinflammatory cytokines and type 1 interferons in immune cells. TLR7 agonists also modulate sensory nerve function by increasing neuronal excitability, although
Alexandra B Pincus et al.
Scientific reports, 12(1), 5006-5006 (2022-03-25)
We report subpopulations of airway parasympathetic neurons expressing substance P, neuronal nitric oxide synthase, and tyrosine hydroxylase, highlighting unexplored heterogeneity in this population. These neurotransmitter-specific subpopulations did not form intraganglionic interneurons, but rather, extended outside the ganglia, into the airways
Meilinn Tram et al.
Neurobiology of pain (Cambridge, Mass.), 14, 100134-100134 (2023-12-15)
Several gaps in knowledge exists in our understanding of orofacial pain. Some of these include type of peripheral sensory innervation in specific tissues, differences in innervation between sexes and validation of rodent studies in higher order species. The current study