抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, pig, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
Protein Gene Product 9.5(PGP9.5)
免疫原
可溶性細胞質ヒトPGP9.5のアミノ酸108~127に相当する合成ペプチド
アプリケーション
この抗Protein Gene Product 9.5抗体を用いたProtein Gene Product 9.5の検出において、WB、IHでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1:1,000
免疫組織染色:1:2,000
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
免疫組織染色:1:2,000
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
ニューロンおよびグリアマーカー
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む液体
保管および安定性
未希釈液で、-20℃で最長6か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5925:
試験成績書(COA)
Anatomia, histologia, embryologia, 42(3), 201-212 (2012-09-05)
Most investigations related to the characterisation of the enteric nervous system (ENS) are pivoted on the intestine of small rodents, but few studies are available on the ENS of wild or 'unconventional' rodents. Anti-PGP 9.5 and anti-Hu antibodies were utilised
Experimental neurology, 338, 113607-113607 (2021-01-19)
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is a common dose-limiting side effect of cancer treatment, often associated with degeneration of sensory axons or their terminal regions. Presence of the slow Wallerian degeneration protein (WLDS), or genetic deletion of sterile alpha and TIR
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2263-2272 (2019-03-07)
We aimed to investigate the effect of chronic cerebral hypoperfusion on cerebral hemodynamics and perivascular nerve density in a rat model. Bilateral common carotid artery (CCA) ligation (n = 24) or sham-operation (n = 24) was performed with a 1-week interval. A subgroup (ligated
Acta physiologica (Oxford, England), 222(2) (2017-07-19)
The mechanisms underlying detection and transmission of sensory signals arising from visceral organs, such as the urethra, are poorly understood. Recently, specialized ACh-expressing cells embedded in the urethral epithelium have been proposed as chemosensory sentinels for detection of bacterial infection.
Journal of anatomy, 242(6), 1012-1028 (2023-02-12)
Lanceolate nerve endings (LNEs) surrounding hair follicles (HFs) play an important role in detecting hair deflection. Complexes of the LNEs form a palisade-like structure along the longitudinal axis of hair roots in which axons are sandwiched between two processes of