Merck
BMSIPS2050PS4
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
直径× L
50 mm × 400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-arm stainless steel propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
アプリケーション
stirring, mixing