Merck
BMSIPS2050PS1
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
直径× L
70 mm × 350 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, stainless steel propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
アプリケーション
stirring, mixing