Merck
AB3094
Sigma-Aldrich
Anti-Orexin-2 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
OX2R, Hypocretin Receptor 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ELISA
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
6
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HCRTR2(3062)
特異性
ラット/ヒトオレキシン2 最近、摂食行動に関連するペプチドがいくつか報告されています。 オレキシン(オレキシンAおよびオレキシンB)は、視床下部に選択的に発現する視床下部神経ペプチドのファミリーです(Sakurai et al. 1998)。 オレキシンAとオレキシンBは同じ前駆体(プレプロオレキシン)からタンパク質分解切断によって生じます。 プレプロオレキシンは130のアミノ酸からなるペプチドで、33のアミノ酸が分泌配列と推定され、疎水性コア、さらに小さな極性側鎖を持つ残基が続きます。 発現は脳で検出され、精巣でもわずかに検出されます(Sakurai et al. 1998)。 これらの神経ペプチドは、密接に関連する2つのオレキシン受容体であるGタンパク質共役受容体(GPCR)OX1RおよびOX2Rに結合し、これらを活性化します。
免疫原
ラットOX2RのC末端近傍(細胞質ドメイン)の19のアミノ酸からなるペプチド 免疫原ペプチド(カタログ番号:AG794)は、コントロールの事前吸着処理に利用できます。
アプリケーション
この抗オレキシン2受容体抗体を用いたオレキシン2受容体の検出は、ELISA、IHおよびWBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1~10 μg/mLで化学発光法に使用できます。
ELISA:希釈倍率1:10,000~1:100,000でコントロールペプチド(カタログ番号:AG794)に対して使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
CNSによる代謝制御
サーカディアンリズム・睡眠
物理的形状
アフィニティー精製:1mg/m PBS溶液(pH 7.4)0.1% BSA含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで受領日から最長6か月保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3094:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Krister Melén et al.
Journal of translational autoimmunity, 3, 100055-100055 (2020-08-04)
Narcolepsy type 1, likely an immune-mediated disease, is characterized by excessive daytime sleepiness and cataplexy. The disease is strongly associated with human leukocyte antigen (HLA) DQB1∗06:02. A significant increase in the incidence of childhood and adolescent narcolepsy was observed after
P Dehan et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(4), 1549-1557 (2013-03-14)
Orexins A and B are neuropeptides that bind and activate 2 types of receptors. In addition to direct action in the brain, the orexinergic system has broader implications in peripheral organs, and it has been proposed to have a role
Caterina Squillacioti et al.
Frontiers in veterinary science, 9, 880022-880022 (2022-07-30)
Orexins A (OXA) and B (OXB) and the receptors 1 (OX1R) and 2 (OX2R) for orexins are hypothalamic peptides found in several mammalian organs and participated to the control of a wide assortment of physiological and pathological functions. The distribution
Chung-Wei Hsu et al.
Brain sciences, 11(12) (2021-12-25)
Orexin-A (OX-A) and orexin-B (OX-B) are neuropeptides produced in the hypothalamus. Preclinical and clinical studies suggest that depression and anxiety are associated with the orexin system. In the current study, we used the learned helplessness (LH) animal model of depression
Qin-Qin Wang et al.
Cellular signalling, 54, 46-58 (2018-11-28)
As G-protein-coupled receptors (GPCRs), 5-hydroxytryptamine 1A receptor (5-HT1AR) and orexin receptor 2 (OX2R) regulate the levels of the cellular downstream molecules. The heterodimers of different GPCRs play important roles in various of neurological diseases. Moreover, 5-HT1AR and OX2R are involved