安全性情報
AB3849-I
Sigma-Aldrich
Anti-phospho SMAD2 Antibody (Ser465/467)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Mothers against decapentaplegic homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, hMAD-2, Ser465/467 phosphorylated, hSMAD2, Ser465/467 phosphorylated, JV18-1, Ser465/467 phosphorylated, MAD homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, Mad-related protein 2, Ser465/467 pho
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
western blot: suitable
citations:
18
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
zebrafish (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer465/pSer467 )
遺伝子情報
human ... SMAD2(4087)
詳細
Mothers against decapentaplegic homolog 2(UniProt:Q15796;別名:hMAD-2、hSMAD2、JV18-1、MAD homolog 2、Mad-related protein 2、Mothers against DPP homolog 2、SMAD 2、SMAD family member 2、Smad2)はヒトの場合はSMAD2(別名:MADH2、MADR2)遺伝子(遺伝子ID:4087)によってコード化されます。Smad2は受容体に調節された細胞内信号伝達物質であり、形質転換増殖因子TGF-betaとI型アクチビン受容体キナーゼによって活性化された転写調節物質でもあります。smad2は、TGF-beta信号に応答して受容体活性化(SARA)タンパク質のためのSMADアンカーとの相互作用を介して活性化したTGF-beta受容体のもとに集められ、そこでTGF-beta受容体によってリン酸化されます。リン酸化の結果として、SARAから解離して別なファミリーメンバーsmad4と会合します。続いて、smad2-smad4複合体は核へ移動して標的プロモーターと結合し、他の補助因子も含めて転写リプレッサー複合体を形成します。Smad2もI型アクチビン受容体キナーゼによってリン酸化されることがあり、この過程を通してアクチビンに依存する信号伝達イベントを変換します。
特異性
この抗体は、TGFbetaにより刺激を受けたHepG2細胞のSmad2 Ser465/467リン酸化を検出しますが、刺激を受けなかった細胞では検出しません。選択的スプライスを受けたヒトSmad2Deltaexon3(アイソフォーム、短)での対応する標的ホスホセリン残基はpSer435 & pSer437(UniProt Q15796-2)です。
免疫原
エピトープ:Phospho-Ser465/467.
ヒトSmad2のSer465/467を囲む残基に対応するKLH結合した合成ホスホペプチドです。
アプリケーション
Anti-phospho SMAD2 Antibody(Ser465/467)はホスホSMAD2に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングで使用します。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HepG2細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:この抗体を2.0 µg/mLで使用してSmad2 Ser465/467を検出しました。、pFin-EF1-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞に由来する10 µgのライセート中のmCherryを検出できます。
ターゲットの説明
約53 kDa 52.31 kDa(アイソフォーム 長)および48.96 kDa(アイソフォーム 短;Smad2Deltaexon3):計算値。
関連事項
先発品:AB3849
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB3849-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eoin D O'Sullivan et al.
JCI insight, 7(22) (2022-12-13)
Progressive fibrosis and maladaptive organ repair result in significant morbidity and millions of premature deaths annually. Senescent cells accumulate with aging and after injury and are implicated in organ fibrosis, but the mechanisms by which senescence influences repair are poorly
Shannon Romano et al.
Development (Cambridge, England), 147(18) (2020-09-09)
Sex determination and differentiation is a complex process regulated by multiple factors, including factors from the germline or surrounding somatic tissue. In zebrafish, sex-determination involves establishment of a bipotential ovary that undergoes sex-specific differentiation and maintenance to form the functional
Melisa Ruiz-Gutierrez et al.
JCI insight, 5 (2019-05-01)
Monosomy 7 or deletion of 7q (del(7q)) are common clonal cytogenetic abnormalities associated with high grade myelodysplastic syndrome (MDS) arising in inherited and acquired bone marrow failure. Current non-transplant approaches to treat marrow failure may be complicated by stimulation of
Ksenia M Yegodayev et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-08)
Most head and neck cancer (HNC) patients are resistant to cetuximab, an antibody against the epidermal growth factor receptor. Such therapy resistance is known to be mediated, in part, by stromal cells surrounding the tumor cells; however, the mechanisms underlying
Su Jung Oh-Hohenhorst et al.
Cancer gene therapy (2021-01-09)
The outcome of prostate cancer (PCa) patients is highly variable and depends on whether or not distant metastases occur. Multiple chromosomal deletions have been linked to early tumor marker PSA recurrence (biochemical relapse, BCR) after radical prostatectomy (RP), but their