化学種の反応性
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAP43(2596)
詳細
GAP-43は、分化中のニューロンの一般的なマーカーであり、軸索成長時に、発生中または再生中のニューロンが高レベルで発現します。GAP-43は、軸索成長円錐(およびシナプス)の細胞質表面に結合する内在性膜タンパク質ですが、樹状突起成長円錐には存在しません。成人の脳においてGAP-43は、記憶形成が起こると考えられる、前頭皮質や辺縁系、海馬などのシナプス前領域に高濃度で存在します。PKCによるGAP-43のリン酸化(ヒト、マウス、ラット、ウシのGAP-43ではSer41、ニワトリとアフリカツメガエルのGAP-43ではSer42)は、特定のタイプのシナプス可塑性と特異的に相関しています。
特異性
ラット、ヒト、ウシおよびニワトリとはそれほどではありませんが反応します。 その他の種は試験していません。
成長関連タンパク質-43(GAP-43)を認識します。
免疫原
リコンビナント・ラットGAP-43(完全な配列)。
アプリケーション
免疫組織染色:
以前のロットを1:1,000希釈で、4%パラホルムアルデヒド/ PBS固定または3%パラホルムアルデヒド/0.1%グルタルアルデヒド/PBS固定組織切片に使用しました。
免疫細胞染色:
以前のロットを1:1,000希釈で、培養中の海馬ニューロンおよびNGFで刺激したPC12細胞に使用しました。
免疫沈降:
以前のロットを1:100希釈で使用しました。
ELISA:
以前のロットを1:2000希釈で使用しました。
以前のロットを1:1,000希釈で、4%パラホルムアルデヒド/ PBS固定または3%パラホルムアルデヒド/0.1%グルタルアルデヒド/PBS固定組織切片に使用しました。
免疫細胞染色:
以前のロットを1:1,000希釈で、培養中の海馬ニューロンおよびNGFで刺激したPC12細胞に使用しました。
免疫沈降:
以前のロットを1:100希釈で使用しました。
ELISA:
以前のロットを1:2000希釈で使用しました。
抗成長関連タンパク質-43(GAP-43)抗体は、成長関連タンパク質-43(GAP-43)に対する抗体であり、ELISA、IC、IH、IP、WBで使用できます。
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのマウス脳ライセートで成長関連タンパク質43を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのマウス脳ライセートで成長関連タンパク質43を検出できます。
ターゲットの説明
23.6 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.01%アジ化ナトリウムを保存剤として含有するPBS緩衝液に溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最大6か月間、-20ºCで安定です。
凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。輸送中、時折、少量の製品が製品バイアルのシールに入り込むことがあります。 容量200 µL以下の製品については、バイアルを固い台上に軽く叩きつけるか卓上遠心器で軽く遠心して、容器のキャップに付いている液体を除去することを推奨します。
凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。輸送中、時折、少量の製品が製品バイアルのシールに入り込むことがあります。 容量200 µL以下の製品については、バイアルを固い台上に軽く叩きつけるか卓上遠心器で軽く遠心して、容器のキャップに付いている液体を除去することを推奨します。
アナリシスノート
コントロール
脊髄神経結紮を行ったラット後根神経節組織、培養ニューロン。
脊髄神経結紮を行ったラット後根神経節組織、培養ニューロン。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB5220:
試験成績書(COA)
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(3), 1204-1217 (2011-12-17)
The mechanism by which amyloid-β peptide (Aβ) accumulation causes neurodegeneration in Alzheimer's disease (AD) remains unresolved. Given that Aβ perturbs calcium homeostasis in neurons, we investigated the possible involvement of calpain, a calcium-activated neutral protease. We first demonstrated close postsynaptic
The European journal of neuroscience, 43(3), 451-462 (2015-09-04)
Motor axons in peripheral nerves have the capacity to regenerate after injury. However, full functional motor recovery rarely occurs clinically, and this depends on the nature and location of the injury. Recent preclinical findings suggest that there may be a
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 1-1 (2017-02-06)
Type 3 adenylyl cyclase (Adcy3) is localized to the cilia of olfactory sensory neurons (OSNs) and is an essential component of the olfactory cyclic adenosine monophosphate (cAMP) signaling pathway. Although the role of this enzyme in odor detection and axonal
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(1), 110-119 (2017-01-06)
In vertebrate olfactory sensory neurons (OSNs), Ca2+ plays key roles in both mediating and regulating the olfactory response. Ca2+ enters OSN cilia during the response through the olfactory cyclic nucleotide-gated (CNG) channel and stimulates a depolarizing chloride current by opening
PloS one, 11(4), e0153038-e0153038 (2016-04-06)
We developed a novel murine model of long-term infection with Trypanosoma cruzi with the aim to elucidate the pathogenesis of megacolon and the associated adaptive and neuromuscular intestinal disorders. Our intent was to produce a chronic stage of the disease