安全性情報
MAB347
Sigma-Aldrich
抗成長関連タンパク質-43抗体、クローン9-1E12
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
別名:
Neuromodulin, B-50 Protein, Growth Associated Protein 43, neuromodulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
9-1E12, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
feline, rat, hamster
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
61
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9-1E12, monoclonal
化学種の反応性
feline, rat, hamster
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAP43(2596)
詳細
GAP-43は、分化中のニューロンの一般的なマーカーであり、軸索成長時に、発生中または再生中のニューロンが高レベルで発現します。GAP-43は、軸索成長円錐(およびシナプス)の細胞質表面に結合する内在性膜タンパク質ですが、樹状突起成長円錐には存在しません。成人の脳においてGAP-43は、記憶形成が起こると考えられる、前頭皮質や辺縁系、海馬などのシナプス前領域に高濃度で存在します。PKCによるGAP-43のリン酸化(ヒト、マウス、ラット、ウシのGAP-43ではSer41、ニワトリとアフリカツメガエルのGAP-43ではSer42)は、特定のタイプのシナプス可塑性と特異的に相関しています。
特異性
タンパク質のリン酸化状態にかかわらない、GAP-43(別名成長関連タンパク質-43、B-50、F1、pp46)。
免疫原
ラット脳から精製したGAP-43
アプリケーション
免疫組織染色:
4%パラホルムアルデヒド灌流固定ラット小脳および大脳組織では、前回のロットを0.1-0.5 µg/mLで使用。 インキュベーションバッファーに0.01-0.1%のTriton X-100を加えることで、細胞透過性が高まります。
免疫沈降:
この抗体の前回のロットを免疫沈降に使用しました。
16~18日の胚皮質神経細胞培養からの膜標本で、5-10µg/mL使用。
ウェスタンブロッティング:
MAB347は、成長中のニューロンの膜画分のウェスタンブロットにおいて、43~48kDの単一バンドを検出します。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗成長関連タンパク質43抗体、クローン9-1E12は、成長関連タンパク質43の濃度を検出できます。IH、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経再生医学
品質
ラット脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μg のラット脳ライセートでGAP-43/B-50を検出できます。
ターゲットの説明
43-48 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製
保存剤として0.1%アジ化ナトリウムを含む、20 mM リン酸ナトリウム、250 mM NaCl、pH.7.6中のプロテインA精製マウス免疫グロブリンIgG1
保管および安定性
未希釈で受領日から最長6か月、2~8°Cで保存できます。
アナリシスノート
コントロール
脊髄神経結紮を行ったラットDRG組織および培養ニューロン。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB347:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kyu-Hee Han et al.
International journal of molecular medicine, 44(4), 1473-1483 (2019-08-23)
One of the primary theories of the pathogenesis of tinnitus involves maladaptive auditory‑somatosensory plasticity in the dorsal cochlear nucleus (DCN), which is assumed to be due to axonal sprouting. Although a disrupted balance between auditory and somatosensory inputs may occur
Faqi Wang et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 121(2), 279-291 (2011-03-26)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) are two persistent environmental contaminants that are toxic to developing nervous systems, particularly via their disruption of thyroid hormone (TH) function. To investigate whether an interaction existed between PFOS and BDE-47 on TH-mediated
Sonia Canterini et al.
The FEBS journal, 280(5), 1320-1329 (2013-01-12)
Proteins of the TSC22 domain (TSC22D) family, including TSC22D1 and TSC22D4, play pivotal roles in cell proliferation, differentiation and apoptosis, interacting with other factors in a still largely unknown manner. This study explores this issue by biochemically characterizing various TSC22D4
Gidon J Bönhof et al.
Diabetologia, 60(12), 2495-2503 (2017-09-16)
The determinants and mechanisms of the development of diabetic sensorimotor polyneuropathy as a painful (DSPN+p) or painless (DSPN-p) entity remain unclear. We examined the degree of cutaneous nerve fibre loss and regeneration in individuals with type 2 diabetes with DSPN+p
Michaela Fredrich et al.
Neural plasticity, 2011, 859359-859359 (2011-12-03)
The matrix metalloproteinases MMP-9 and MMP-2, major modulators of the extracellular matrix (ECM), were changed in amount and distribution in the rat anteroventral cochlear nucleus (AVCN) following its sensory deafferentation by cochlear ablation. To determine what causal relationships exist between