Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
AB5511
Sigma-Aldrich
抗オピオイド受容体抗体、µ、疼痛
serum, Chemicon®
別名:
mu opiate receptor, opioid receptor, mu 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, primate, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
詳細
アヘンケシ(Papaver somniferum)由来のアヘン酸塩は、下痢止め、鎮痛、多幸感をもたらすとして、何千年もの間使用されてきました。さらに最近では、内因性ペプチドであるエンケファリン、ダイノルフィン、エンドルフィンが、アヘンアルカロイドと同じ部位に結合することが発見されました。古典的なオピオイドの受容体は、Gi/oを活性化して細胞内cAMPレベルを低下させる3つの関連GPCR、δ、κおよびµ(それぞれ別名:OP1、OP2、OP3)です。臨床的に使用されるほとんどのオピオイドは、オピオイド受容体µの活性化によって機能しますが、脊髄オピオイド受容体δの作用薬は、オピオイド受容体µとは無関係に、鎮痛作用を示します。さらにδの活性化は、運動活性の亢進、消化管運動の抑制、呼吸回数の減少を引き起こします(Dhawan et al., 1996)。オピオイド受容体δに対する作用薬はまた、動物モデルにおいて、抗うつ剤のような活性を示します(Broom et al., 2002)。
特異性
Muオピオイド受容体
その他の動物種は試験していません。
免疫原
エピトープ:C末端
ラットMuオピオイド受容体のC末端由来の合成ペプチド
アプリケーション
この抗オピオイド受容体µ抗体(疼痛)によるオピオイド受容体の検出において、IC、IH、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
希釈倍率1:2,500~1:5,000で使用されました。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用されました。
免疫細胞染色:
希釈倍率1:2,500~1:5,000で使用されました。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経炎症および疼痛
品質
ヒト肝ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µgのヒト肝ライセート中のオピオイド受容体を検出できます。
ターゲットの説明
45 kDa
物理的形状
ウサギポリクローナル血清バッファー溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
未精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脊髄、肝臓ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5511:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Pain et al.
International journal of cosmetic science, 32(4), 266-275 (2010-04-14)
Much effort has been placed in cosmetic research for better understanding of the effects of ageing on skin's appearance, structure, mechanical properties and function. It is now of common knowledge that UV radiations induce pre-mature skin ageing notably in the
Tim J Sargeant et al.
The European journal of neuroscience, 28(6), 1060-1067 (2008-09-12)
The antiproliferative effects of opiate exposure on neurogenesis in vitro have been well documented, but the effects of opiates on brain development in vivo are less well understood. We have recently shown that mu opioid receptors are expressed on radial
Sophie K Billa et al.
The European journal of neuroscience, 32(4), 625-631 (2010-07-16)
The addictive properties of morphine limit its clinical use. Learned associations that develop between the abused opiate and the environment in which it is consumed are engendered through Pavlovian conditioning processes. Disruption of the learned associations between the opiate and
Sex differences in ?-opioid receptor expression in trigeminal ganglia under a myositis condition in rats.
Zhang, X; Zhang, Y; Asgar, J; Niu, KY; Lee, J; Lee, KS; Schneider, M; Ro, JY
European Journal of Pain null
Dinesh V Raju et al.
The Journal of comparative neurology, 499(2), 231-243 (2006-09-16)
The striatum is divided into two compartments named the patch (or striosome) and the matrix. Although these two compartments can be differentiated by their neurochemical content or afferent and efferent projections, the synaptology of inputs to these striatal regions remains