抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, human, primate
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... P2RX3(5024)
特異性
P2X3
種反応性:
ラット、マウス、霊長類。 他の動物種は検査していません。
種反応性:
ラット、マウス、霊長類。 他の動物種は検査していません。
免疫原
P2X3のC末端に対応する合成ペプチド。
アプリケーション
IC、IH、WBでの使用について検証済みの抗P2X3受容体抗体(疼痛)を用いてP2X3受容体を検出できます。
イムノブロッティング:希釈倍率1:500~1:1,000
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:1,000
免疫細胞染色:希釈倍率1:500~1:1,000
最適な希釈濃度はご自身で決定してください。
AB5895のアプリケーションノート
免疫組織染色
雄Sprague-Dawleyラット(体重100~150 g)をペントバルビタールナトリウムにより麻酔し、上行大動脈を介して以下を用いて灌流しました:1)Ca2+を含まないTyrode+s溶液50 mL、その後2)固定液、3)凍結保護物質としての10%スクロース含有PBS。 組織を速やかに切り出し、10%スクロースを含有する0.1 Mリン酸緩衝液(pH7.4)中で一晩保存しました。
スライドにマウントした組織切片にブロッキング緩衝液を添加し、室温で1時間培養しました。 一次抗体をブロッキング緩衝液で適切な倍率で希釈しました。 ブロッキング緩衝液を除去した後スライドにAB5895を添加し、2~8℃で18~24時間培養しました。 PBSで3回洗浄後、切片にCy3結合二次抗体を添加し、室温で60分間培養しました。 0.1%p-フェニレンジアミンを含有するPBSとグリセロールの混合物(1:3)にマウントした後、切片をNikon Microphot-SA落射蛍光顕微鏡で調べました。
免疫細胞染色
P2X3でトランスフェクトした細胞を間接免疫蛍光検査のために処理しました。 培地を除去し、細胞を無血清培地で3回穏やかに洗浄しました。 固定手順後に、細胞を上述のとおり間接免疫蛍光検査のために処理しました。
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:1,000
免疫細胞染色:希釈倍率1:500~1:1,000
最適な希釈濃度はご自身で決定してください。
AB5895のアプリケーションノート
免疫組織染色
雄Sprague-Dawleyラット(体重100~150 g)をペントバルビタールナトリウムにより麻酔し、上行大動脈を介して以下を用いて灌流しました:1)Ca2+を含まないTyrode+s溶液50 mL、その後2)固定液、3)凍結保護物質としての10%スクロース含有PBS。 組織を速やかに切り出し、10%スクロースを含有する0.1 Mリン酸緩衝液(pH7.4)中で一晩保存しました。
スライドにマウントした組織切片にブロッキング緩衝液を添加し、室温で1時間培養しました。 一次抗体をブロッキング緩衝液で適切な倍率で希釈しました。 ブロッキング緩衝液を除去した後スライドにAB5895を添加し、2~8℃で18~24時間培養しました。 PBSで3回洗浄後、切片にCy3結合二次抗体を添加し、室温で60分間培養しました。 0.1%p-フェニレンジアミンを含有するPBSとグリセロールの混合物(1:3)にマウントした後、切片をNikon Microphot-SA落射蛍光顕微鏡で調べました。
免疫細胞染色
P2X3でトランスフェクトした細胞を間接免疫蛍光検査のために処理しました。 培地を除去し、細胞を無血清培地で3回穏やかに洗浄しました。 固定手順後に、細胞を上述のとおり間接免疫蛍光検査のために処理しました。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
神経炎症および疼痛
神経伝達物質および受容体
神経炎症および疼痛
物理的形状
ウサギ血清。 液体。 0.05%アジ化ナトリウムを含む。
保管および安定性
未希釈液として-20℃で受領日から最長6ヵ月間保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。 自動霜取り機能のある冷凍庫では保存しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5895:
試験成績書(COA)
The neurotrophin receptor p75 regulates gustatory axon branching and promotes innervation of the tongue during development.
Neural Dev. null
P2X3 receptors mediate visceral hypersensitivity during acute chemically-induced colitis and in the post-inflammatory phase via different mechanisms of sensitization.
Testing null
PloS one, 8(12), e83460-e83460 (2014-01-05)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-4 (NT-4) are two neurotrophins that play distinct roles in geniculate (taste) neuron survival, target innervation, and taste bud formation. These two neurotrophins both activate the tropomyosin-related kinase B (TrkB) receptor and the pan-neurotrophin receptor
eNeuro, 2(6) (2016-01-06)
Gustatory neurons transmit chemical information from taste receptor cells, which reside in taste buds in the oral cavity, to the brain. As adult taste receptor cells are renewed at a constant rate, nerve fibers must reconnect with new taste receptor
Brain, behavior, and immunity, 103, 145-153 (2022-04-22)
Inducible nitric oxide synthase (iNOS) is expressed when cells are induced or stimulated by proinflammatory cytokines and/or bacterial lipopolysaccharide (LPS). iNOS is a downstream gene of the NF-κB pathway. Our previous studies demonstrated that five Nfkb genes are expressed in