安全性情報
AB755P
Sigma-Aldrich
Anti-Rat Collagen Type I Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG
適合性
not suitable for Western blot
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
詳細
ラット皮膚から抽出および精製されたI型コラーゲン。 抗体は以下の対象に対して0.1%未満の反応性を示しました:ヒト、マウス、チキンのI型コラーゲン、ラットのII、III,およびV型コラーゲン、およびラットエラスチン。
特異性
ラットI型コラーゲンを認識します。
抗体は以下の対象に対して0.1%未満の反応性を示しました:ヒト、マウス、チキンのI型コラーゲン、ラットのII、III,およびV型コラーゲン、およびラットエラスチン。
免疫原
ラット皮膚から抽出および精製されたI型コラーゲン。
アプリケーション
Anti-Rat Collagen Type I AntibodyはI型コラーゲンに対する抗体であり、ELISA、IC、IH(P)、RIAで使用されます。
ELISA:
前回のロットを1:200に希釈してRIAで使用しました。
RIA:
この抗体の前回ロットをRIAで使用しました。
免疫細胞染色:
前回のロットを1:40-1:80の割合で希釈して、凍結マウス皮膚および肝臓組織を免疫蛍光染色しました。
アセトン固定した細胞にも使用できます。
免疫組織染色:
凍結マウス皮膚および肝臓組織の免疫蛍光染色のため1:40-1:80で希釈。この抗体はパラフィン包埋ラット組織(皮膚、肝臓)に対しても反応性を示しました(希釈率1:500、ABC検出システム使用)。
ウェスタンブロッティングには推奨されません。
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
品質
免疫組織染色(パラフィン):
ラット皮膚におけるI型コラーゲン(カタログ番号:AB755P)染色パターン/形態。組織をクエン酸塩(pH 6.0)で前処理し、抗原回復を行いました。このロットの抗体を1:1000に希釈し、IHC-Select試薬をHRP-DABとともに用いました。 免疫活性により、パラフィン切片上の繊維が染色されました。染色パターンが予期のとおりであることに注意してください。
IHC-パラフィン染色とエピトープ回復:ラット皮膚
物理的形状
精製抗体は、0.1Mクエン酸、0.1Mリン酸カリウム、pH 7.2~7.4および10 µg/mLの抗生物質と抗抗真菌薬を含むバッファーに溶解して供給されます。
アナリシスノート
コントロール
ラット肝星細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB755P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alan S Liu et al.
Scientific reports, 6, 33919-33919 (2016-09-28)
The biomechanical behavior of tissues under mechanical stimulation is critically important to physiological function. We report a combined experimental and modeling study of bioengineered 3D smooth muscle microtissues that reveals a previously unappreciated interaction between active cell mechanics and the
Chen-wen Li et al.
International journal of nanomedicine, 11, 373-386 (2016-02-09)
Wound healing occupies a remarkable place in everyday pathology and remains a challenging clinical problem. In our previous study, we prepared a silver nanoparticle/chitosan oligosaccharide/poly(vinyl alcohol) (PVA/COS-AgNPs) nanofiber via electrospinning and revealed that it could promote wound healing; however, the
Cathryn D Peltz et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 29(6), 874-879 (2011-01-20)
Damage to the biceps tendon is often seen in conjunction with rotator cuff tears. However, controversy exists regarding its role in the shoulder and its optimal treatment. A previous study determined that biceps tendons were detrimentally affected in the presence
An Autologous Muscle Tissue Expansion Approach for the Treatment of Volumetric Muscle Loss.
Ward, CL; Ji, L; Corona, BT
BioResearch Open Access null
Calcospherulites isolated from the mineralization front of bone induce the mineralization of type I collagen.
Midura, RJ; Vasanji, A; Su, X; Wang, A; Midura, SB; Gorski, JP
Bone null