抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
詳細
コラーゲンα-1(I)鎖(UniProt:P11087、別名:α-1I型コラーゲン)は、マウス種においてCol1a1(別名:Cola1)遺伝子(Gene ID:12842)によりコードされています。 コラーゲンは体内で最も豊富なタンパク質であり、総タンパク質含有量の最大25%を占めます。コラーゲンは、主に線維芽細胞によって合成されます。ただし、上皮細胞も少量のコラーゲンを合成することがあります。コラーゲンスーパーファミリーには20を超える異なるコラーゲン型があり、少なくとも38の特異的なポリペプチド鎖があります。I型コラーゲンは、皮膚、腱、靱帯、および骨に見られる繊維型のコラーゲンで、創傷治癒において重要な役割を果たします。 I型コラーゲンはシグナルペプチド(aa 1-22)およびプロペプチド(aa 23-151)を用いて合成され、その後切断されて成熟型(aa 152-1207)になります。 ほとんどすべての結合組織で発現しており、間質膜の主要な成分です。これが繊維構造になることによって、骨、皮膚、腱、角膜、血管壁およびその他の結合組織の構造的および機械的足場が形成されます。2つのα1(I)鎖と1つのα2(I)鎖のヘテロ三量体が、I型コラーゲンの主要なアイソフォームであることが分かっています。ただし、胎児組織、腫瘍、および一部の線維性病変においては、3つのα1(I)鎖のホモ三量体も報告されています。ホモ三量体アイソフォームは、コラゲナーゼによる切断に対してより高い耐性を示します。I型コラーゲンは複数の翻訳後修飾を受けます。これらの修飾は、繊維の機械的能力を確保するためにその合成中に形成される場合や、繊維の能力低下をしばしば引き起こす切断や糖化などの、老化や病気の機能として形成される場合があります。
マウス皮膚から抽出および精製されたI型コラーゲン。 抗体が示す反応性は、マウスII、IV型コラーゲンおよびヒト、ラット、ニワトリI型コラーゲンに対しては0.1%未満、またマウスIII型コラーゲンに対しては0.1%です。
特異性
マウスI型コラーゲンを認識します。
抗体が示す反応性は、マウスII、IV型コラーゲンおよびヒト、ラット、ニワトリI型コラーゲンに対しては0.1%未満、またマウスIII型コラーゲンに対しては0.1%です。
免疫原
マウス皮膚から抽出および精製されたI型コラーゲン。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:
1:500希釈の以前のロットで、10 μgのマウス肝臓ライセートのI型コラーゲンを検出できました。
免疫組織染色:
1:40希釈の以前のロットで、凍結マウス皮膚および肝臓組織を免疫蛍光染色しました。
RIA:
以前のロットを1:200希釈でRIAに使用しました。
ELISA:
この抗体の以前のロットをELISAで使用しました。
1:500希釈の以前のロットで、10 μgのマウス肝臓ライセートのI型コラーゲンを検出できました。
免疫組織染色:
1:40希釈の以前のロットで、凍結マウス皮膚および肝臓組織を免疫蛍光染色しました。
RIA:
以前のロットを1:200希釈でRIAに使用しました。
ELISA:
この抗体の以前のロットをELISAで使用しました。
抗マウスI型コラーゲンは、マウスI型コラーゲンを検出するウサギポリクローナル抗体であり、ELISA、免疫組織染色、放射免疫測定、ウェスタンブロッティングでの使用がテストされています。
研究のカテゴリ
細胞構造
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
ECMタンパク質
ターゲットの説明
I型コラーゲン前駆体のMW:138,032 kDa
関連事項
先発品:AB765
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製抗体は、0.1M クエン酸、0.1M リン酸カリウム、pH 7.2~7.4 および 10 µg/mL の抗生物質と抗有糸分裂薬を含むバッファーに溶解して供給されます。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス皮膚およびマウス肝臓組織
マウス皮膚およびマウス肝臓組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB765P:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael J Mienaltowski et al.
Stem cell research & therapy, 5(4), 86-86 (2014-07-10)
Multipotent progenitor populations exist within the tendon proper and peritenon of the Achilles tendon. Progenitor populations derived from the tendon proper and peritenon are enriched with distinct cell types that are distinguished by expression of markers of tendon and vascular
Woo-Gyun Choi et al.
Nutrition & metabolism, 14, 48-48 (2017-08-07)
Dietary fructose can rapidly cause fatty liver in animals through de novo lipogenesis (DNL) and contribute to the development and severity of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). In response to diverse cellular insults including endoplasmic reticulum (ER) and oxidative stress
Glycoprotein VI-dependent and -independent pathways of thrombus formation in vivo.
Dubois, C; Panicot-Dubois, L; Merrill-Skoloff, G; Furie, B; Furie, BC
Blood null
Ming-Hui Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 291(15), 8070-8089 (2015-12-15)
Idiopathic pulmonary fibrosis is a disease characterized by progressive, unrelenting lung scarring, with death from respiratory failure within 2-4 years unless lung transplantation is performed. New effective therapies are clearly needed. Fibroblast activation protein (FAP) is a cell surface-associated serine
Gerald J Spangrude et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 34(1), 67-82 (2015-10-07)
Splenomegaly is a major manifestation of primary myelofibrosis (PMF) contributing to clinical symptoms and hematologic abnormalities. The spleen from PMF patients contains increased numbers of hematopoietic stem cells (HSC) and megakaryocytes (MK). These MK express high levels of P-selectin (P-sel)