安全性情報
ABT123
Sigma-Aldrich
抗I型コラーゲン抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
詳細
コラーゲンは進化の過程で高度に保存されており、三重ヘリックス構造に必要な部分である途切れない「グリシンX Y」トリプレットリピートが特徴です。I型コラーゲン(95 kDa)は、骨、角膜、皮膚、腱に存在します。コードする遺伝子の変異は、骨形成不全症、エーラス・ダンロス症候群、および特発性骨粗鬆症と関連しています。この遺伝子と血小板由来増殖因子ベータが存在する17番および22番染色体の相互転座は、隆起性皮膚線維肉腫と呼ばれる特定のタイプの皮膚腫瘍(増殖因子のアップレギュレートされた発現に起因する)と関連しています。
免疫原
ラット尾コラーゲン
アプリケーション
この抗I型コラーゲン抗体を用いたI型コラーゲンの検出は、 ウェスタンブロット法、IHC(P)、ELISAでの使用が検証されています。
特異性ELISA: 代表的なロットは、ELISAでマウスおよびラットコラーゲンを検出しましたが、ヒトコラーゲンは検出できませんでした。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgのラット皮膚組織ライセート中の1型コラーゲンを検出できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
接着分子(CAM)
品質
ラット皮膚組織の免疫組織染色により評価しています。
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、ラット皮膚組織の1型コラーゲンを検出できます。
ターゲットの説明
130 kDa、算出
関連事項
代替品:AB755P
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット皮膚組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT123:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shira N Johnston et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 12, 1360376-1360376 (2024-03-21)
Hypoxia-inducible factors (HIFs) are essential to the homeostasis of hypoxic tissues. Although HIF-2α, is expressed in nucleus pulposus (NP) cells, consequences of elevated HIF-2 activity on disc health remains unknown. We expressed HIF-2α with proline to alanine substitutions (P405A; P531A)
Fernanda Cristina de Mesquita et al.
Scientific reports, 7(1), 3255-3255 (2017-06-14)
Hepatic stellate cells (HSC) play a key role in the development of chronic liver disease (CLD). Liraglutide, well-established in type 2 diabetes, showed anti-inflammatory and anti-oxidant properties. We evaluated the effects of liraglutide on HSC phenotype and hepatic microvascular function
Yuqin Zhang et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 937484-937484 (2022-10-04)
Ethnopharmacological relevance: Pien-Tze-Huang (PZH)-a traditional Chinese medicine (TCM) compound-has been employed to treat various liver inflammation and tumors for over 10 decades. Interestingly, most of the pharmacological effects had been validated and explored toward liver ailment along with pro-inflammatory conditions and
Zilong Xiao et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 82(2), 104-116 (2023-05-10)
Studies have demonstrated the roles of trimetazidine beyond being an antianginal agent in ischemic heart disease (IHD) treatment associated with mechanisms of calcium regulation. Our recent studies revealed that mitochondrial calcium uniporter (MCU, the pore-forming unit responsible for mitochondrial calcium
Lihua Cui et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 679557-679557 (2021-06-29)
Pancreatic fibrosis is a pathological characteristic of chronic pancreatitis (CP) and pancreatic cancer. Chaihu Guizhi Ganjiang Decoction (CGGD) is a traditional Chinese medicine, which is widely used in the clinical treatment of digestive diseases. However, the potential anti-fibrosis mechanism of