Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA003595
Sigma-Aldrich
抗ARG1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗I型アルギナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗アルギナーゼ1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗肝型アルギナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原配列
TIGIIGAPFSKGQPRGGVEEGPTVLRKAGLLEKLKEQECDVKDYGDLPFADIPNDSPFQIVKNPRSVGKASEQLAGKVAEVKKNGRISLVLGGDHSLAIGSISGHARVHPDLGVIWVDA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARG1(383)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ARG1(アルギナーゼ1)は、必須アミノ酸アルギニンの処理に関与する酵素であり、尿素およびL-オルニチンを産生します。本酵素は、インターロイキン(IL-4)、IL-13およびTGFβ(腫瘍増殖因子)などのTh2(T-ヘルパー)サイトカイン存在下で発現します。
免疫原
アルギナ-ゼ1のPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
本抗体が使用され成功している用途や関連の査読論文を以下に示します。
ウエスタンブロッティング(1論文)
生物化学的/生理学的作用
ヒトARG1遺伝子は、タンパクアルギナーゼをコードしています。外傷、がん、慢性的な創傷、妊娠および糖尿病では、血清アルギナーゼ値が上昇することが見出されています。本化合物は、HCC(肝細胞がん)診断において優れた感度および特異度を示しますが、膵臓腺がん(PAD)に対しては低い感度およびきわめて高い特異度を示します。本化合物は、L-アルギニンを通して血清L-アルギニンおよび3-ニトロチロシンを制御します。肝細胞アルギナーゼ欠損症は、アルギニン血症(常染色体性劣性遺伝病)を引き起こします。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST83046
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003595-25UL:
HPA003595-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrés Vacas et al.
Biomedicines, 8(11) (2020-10-30)
A novel serine/threonine protein kinase, LmjF.22.0810, was recently described in Leishmania major. After generating an L. major cell line overexpressing LmjF.22.0810 (named LmJ3OE), the ability of this novel protein to modulate the Th2-type immune response was analyzed. Our results suggest
K Ogino et al.
Free radical research, 48(2), 137-145 (2013-09-26)
The associations of serum arginase I with serum L-arginine, serum 3-nitrotyrosine, and fractional exhaled nitric oxide (FENO) were evaluated cross-sectionally in healthy Japanese workers. The serum median (minimum-maximum) levels of arginase I, 3-nitrotyrosine, and FENO in healthy people (n =
Mika Fujiwara et al.
Cancer cytopathology, 120(4), 230-237 (2012-03-22)
Distinguishing hepatocellular carcinoma (HCC) from adenocarcinoma in fine-needle aspiration biopsies (FNAB) is often diagnostically challenging. Arginase-1 was recently described as a marker of hepatic differentiation in surgical resection specimens. We compared the expression of arginase-1, HepPar-1, and glypican-3 in FNAB
Congrong Wang et al.
Translational cancer research, 9(1), 128-136 (2020-01-01)
The aim of the present study was to investigate the diagnostic value of glypican-3 (GPC3), arginase-1 (Arg-1), and hepatocyte paraffin antigen 1 (HepPar-1) in differentiating hepatocellular carcinoma (HCC) from intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC). The expression of GPC3, HepPar-1 and Arg-1 were
Tania Cristina Barboza et al.
Mycopathologia, 185(3), 477-483 (2020-05-08)
Lacaziosis is a cutaneous chronic mycosis caused by Lacazia loboi. Macrophages are important cells in the host immune response in fungal infections. The macrophage population exhibits strong plasticity that varies according to the stimuli in the microenvironment of lesions M1