安全性情報
AB9016
Sigma-Aldrich
抗Chx10抗体、NT
Chemicon®, from sheep
別名:
Hox-10, Ocular Retardation, C. Elegans ceh-10 Homeo Domain Containing Homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
bovine, human, rat, mouse
テクニック:
western blot: suitable
citations:
22
由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
bovine, human, rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VSX2(338917)
特異性
Chx10
免疫原
Recombinant human Chx10 protein, N-terminal.
エピトープ:N末端
アプリケーション
この抗Chx10抗体、N末端を用いたChx10の検出は、WBでの使用が検証されています。
イムノブロッティング:0.5-1.0 μg/mL。ラットおよびマウスの網膜組織ライセート中の46 kDのタンパク質と反応します。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生ニューロサイエンス
神経細胞およびグリアマーカー
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 0.08%アジ化ナトリウムを含有するPBS中の液体。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大6カ月間保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB9016:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bikun Xian et al.
Stem cells international, 2019, 7148032-7148032 (2019-08-21)
We investigated the efficacy of the immunosuppressants rapamycin (RAP) and dexamethasone (DEX) in improving the survival of retinal organoids after epiretinal transplantation. We first compared the immunosuppressive abilities of DEX and RAP in activated microglia in an in vitro setting.
D Leonardo Garcia-Ramirez et al.
Frontiers in neural circuits, 16, 957084-957084 (2022-08-23)
Spinal cord neurons integrate sensory and descending information to produce motor output. The expression of transcription factors has been used to dissect out the neuronal components of circuits underlying behaviors. However, most of the canonical populations of interneurons are heterogeneous
Mary P Moore et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 320(4), G564-G572 (2021-01-28)
Nutritional ketosis as a therapeutic tool has been extended to the treatment of metabolic diseases, including obesity, type 2 diabetes, and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). The purpose of this study was to determine whether dietary administration of the ketone
Harini V Gudiseva et al.
Genes, 12(12) (2021-12-25)
We intend to identify marker genes with differential gene expression (DEG) and RGC subtypes in cultures of human-induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived retinal ganglion cells. Single-cell sequencing was performed on mature and functional iPSC-RGCs at day 40 using Chromium Single
Wei Liu et al.
eLife, 12 (2023-09-04)
The telencephalon and eye in mammals are originated from adjacent fields at the anterior neural plate. Morphogenesis of these fields generates telencephalon, optic-stalk, optic-disc, and neuroretina along a spatial axis. How these telencephalic and ocular tissues are specified coordinately to