安全性情報
ABE1462
Sigma-Aldrich
Anti-phospho LSD1 (Ser 112) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Lysine-specific histone demethylase 1A, Ser 112 phosphorylated, BRAF35-HDAC complex protein BHC110, Ser 112 phosphorylated, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, Ser 112 phosphorylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer112 )
遺伝子情報
human ... KDM1A(23028)
詳細
リジン特異的ヒストン脱メチル化酵素1A(UniProt:Q6ZQ88、別名:BRAF35-HDAC複合体タンパク質BHC110、フラビン含有アミン酸化酵素ドメイン含有タンパク質2)は、マウスKdm1a(別名:Aof2、Kiaa0601、Lsd1)遺伝子(Gene ID:99982)によってコードされています。FAD+依存性リジン特異的脱メチル化酵素(LSD)LSD1は、モノおよびジメチル化ヒストンH3 Lys4(H3K4me1/2)の脱メチル化を触媒することで遺伝子抑制を媒介するRESTコリプレッサー(CoREST)複合体の構成要素です。LSD1はまた、H3K9me1/2の脱メチル化を通して、核内受容体に関連した遺伝子活性化プロセスにも関与しています。さらに、LSD1はp53やDnmt1などの非ヒストン基質を脱メチル化することが知られています。LSD1はPKCαによってSer112上でリン酸化され、それによってPKCαシグナル依存的な体内時計の制御を媒介することが報告されています。Ser112のリン酸化は、LSD1とCLOCK:BMAL1との相互作用を誘導し、Eボックス依存的な転写活性化を促進します。S112Aリン酸化欠損LSD1変異型をコードするLsd1(SA/SA)対立遺伝子を持つノックインマウスは、コア時計遺伝子のリズム発現が減弱し、体内時計の位相リセットが障害されることで、運動行動における概日リズムの変化を示すことが報告されています。
特異性
Ser112の指定は、マウスKDM1A/LSD1の配列に基づいています(UniProt:Q6ZQ88)。マウスのSer112は、ヒトSer111およびラットSer106と同等です(UniProt:O60341およびF1MA31)。このポリクローナル抗体の特異性は、免疫原ペプチドと対応する非リン酸化ペプチドを用いたドットブロット分析によって確認され、さらにPMA誘導性標的リン酸化のウェスタンブロッティングでも確認され、また、ウェスタンブロッティングの前に細胞ライセートをλホスファターゼ処理すると、標的バンドの検出は完全に消失しました(Nam, H.J., et al. (2014). Mol. Cell 53:791-805)。
免疫原
エピトープ:pSer112
マウスLSD1のリン酸化Ser112を含む配列に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
ドットブロッティング:リン酸化Ser112(ヒトpSer111に相当)がある免疫原ペプチドでは検出しましたが、非リン酸化Ser112の対応するペプチドでは検出されませんでした(Nam, H.J., et al. (2014).Mol. Cell 53:791-805)。
ウェスタンブロッティング:24時間血清除去処理したHEK293TトランスフェクタントのPMA処理により、外因的に発現したヒトLSD1のリン酸化誘導が検出されました。リン酸化されたLSD1は核内画分で検出されましたが、細胞質画分では検出されませんでした。また、PKC阻害剤Go 6976(カタログ番号:365250)を併用すると、PMAによるLSD1のリン酸化が抑制されました(Nam, H.J., et al. (2014).Mol. Cell 53:791-805)。
ウェスタンブロッティング:常時暗黒(DD)サイクルで飼育したマウスの肝臓抽出物で、時間依存的なLSD1リン酸化レベルが検出されました。デキサメタゾン処理による体内時計遺伝子の転写誘導後の異なる時点のMEF核抽出物も同様に、体内時計様のLSD1リン酸化レベルの振動が示されました(Nam, H.J., et al. (2014).Mol. Cell 53:791-805)。
抗リン酸化LSD1(Ser112)抗体は、リン酸化LSD1(Ser112)に対する抗体で、ウェスタンブロッティング、ドットブロッティングに使用できます。
品質
LSD1過剰発現HEK293T細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、24時間血清除去処理したHEK293Tトランスフェクタントにおいて、外因的に発現したヒトLSD1のPMA誘導性のリン酸化が検出されました。抗体による探索前にメンブレンをλホスファターゼ処理すると、標的バンドの検出が完全に消失しました。
ターゲットの説明
実測値:約115 kDa算出値:92.90/95.16 kDa(ヒトアイソフォーム1/2)、92.85 kDa(マウス)、94.60 kDa(ラット)一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1462:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abel H Y Tan et al.
Frontiers in immunology, 10, 1351-1351 (2019-06-30)
Macrophages play an important role in regulating the tumor microenvironment (TME). Here we show that classical (M1) macrophage polarization reduced expression of LSD1, nuclear REST corepressor 1 (CoREST), and the zinc finger protein SNAIL. The LSD1 inhibitor phenelzine targeted both
Wen Juan Tu et al.
Frontiers in immunology, 11, 1228-1228 (2020-07-03)
Lysine specific demethylase 1 (LSD1) is a key epigenetic eraser enzyme implicated in cancer metastases and recurrence. Nuclear LSD1 phosphorylated at serine 111 (nLSD1p) has been shown to be critical for the development of breast cancer stem cells. Here we
T Boulding et al.
Scientific reports, 8(1), 73-73 (2018-01-10)
Complex regulatory networks control epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) but the underlying epigenetic control is poorly understood. Lysine-specific demethylase 1 (LSD1) is a key histone demethylase that alters the epigenetic landscape. Here we explored the role of LSD1 in global epigenetic regulation