Merck
PBHK15005
Millipore
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
品質水準
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
150 mm
ろ過面積
177 cm2
ポアサイズ
100 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
詳細
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBHK15005:
試験成績書(COA)