ABE279
Anti-HIF-1α Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, HIF-1 alpha, HIF1 alpha, Member of PAS protein 1, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible fact
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HIF-1α on 10 µg of cobalt chloride untreated and treated MCF-7 cell lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Cobalt chloride untreated and treated MCF-7 cell lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE279:
試験成績書(COA)