Merck
MAB5382
Sigma-Aldrich
抗低酸素誘導因子1α抗体、クローン H1α67
clone H1alpha67, Chemicon®, from mouse
別名:
HIF-1 alpha, ARNT Interacting Protein, MOP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
H1alpha67, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, ferret, human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
詳細
HIFは哺乳類の酸素ホメオスタシスに中心的な役割を果たす転写複合体で、HIF-αサブユニットを標的にした重要な調節イベントとしてプロリル水酸化による翻訳後修飾があり、これによりvon Hippel-Lindauユビキチン化複合体を介してプロテアソーム破壊が生じます。転写複合体はα-βヘテロ二量体からなり、HIF-βは構成核タンパク質で、酸素制御HIF-αサブユニットと二量体化します。正常酸素下では、一群のHIFプロリル水酸化酵素アイソザイム(PHD 1-3)によるヒトHIF-αのPro402またはPro564での4-水酸化によって、von Hippel-Lindauユビキチンリガーゼ複合体によるHIF1-αの認識を媒介し、プロテアソーム破壊につながります。低酸素症(酸素欠乏)では、ヒドロキシラーゼ活性の欠如により、HIF-αサブユニットが破壊を免れ、転写活性を持つようになります。このようにHIF水酸化酵素は、低酸素に対する細胞応答を理解し、治療的な操作の標的として注目されています。HIF因子にはいくつかあり、HIF1-α、HIF1-β、HIF2-αなどがあります。HIF1-αはラットではアミノ酸812個、マウスおよびヒトでは836個の長さのタンパク質です。低酸素に対する適応応答の主要転写調節因子です。低酸素条件下では、エリスロポエチン、グルコーストランスポーター、解糖系酵素、血管内皮増殖因子など、40以上の遺伝子の転写が活性化され、そのタンパク質産物が酸素供給量を増加させたり、低酸素への代謝適応を促進したりします。胚の血管新生、腫瘍の血管新生、虚血性疾患の病態生理で重要な役割を担っています。正常酸素下では細胞質に、低酸素下では核内に移動して、ユビキタスに発現します。
特異性
低酸素誘導因子1α(HIF-1α)を認識します。
免疫原
ヒトHIF-1αのアミノ酸432~528に由来する融合タンパク質
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1:500~1:1,000。この抗体は、誘導させた組織および細胞のウェスタンブロットで約120 kDaのバンドを認識します。HIF-1αの翻訳後修飾を示す120 kDに複数のバンドが存在することがあります。
免疫組織染色:1:500~1:1,000。抗原回収後のホルマリン固定パラフィン包埋組織切片における使用に成功しています。
免疫沈降
ゲルシフト
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗低酸素誘導因子1α抗体クローンH1α67は、低酸素誘導因子1α(別名:HIF-1αまたはARNT相互作用タンパク質)を検出するウサギポリクローナル抗体であり、EMSA、IHC、IP、WBにおいて検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
転写因子
ターゲットの説明
予測分子量:96 kDa、見かけの分子量:120 kDa
関連事項
先発品:04-1006
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製マウス免疫グロブリン、20 mM リン酸ナトリウム(pH 7.6)+250 mM NaCl溶液、0.1%のアジ化ナトリウム(保存剤)含有
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
塩化コバルト処理済みMCF-7細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Hiroko Seino et al.
Molecular medicine reports, 13(5), 3821-3827 (2016-04-02)
Several studies have noted benign thecoma‑fibroma tumors with positive F‑18 fluorodeoxyglucose (FDG) accumulation mimicking malignant ovarian tumors following F‑18 FDG positron emission tomography (PET). The present study analyzed four cases with false‑positive F‑18 FDG PET/computed tomography (CT) diagnoses of thecoma‑fibroma
Bioimaging assessment and effect of skin wound healing using bone-marrow-derived mesenchymal stromal cells with the artificial dermis in diabetic rats.
Hirokazu Inoue, Takashi Murakami, Takashi Ajiki, Mayumi Hara, Yuichi Hoshino et al.
Journal of Biomedical Optics null
Hadas Pahima et al.
Oncotarget, 9(16), 12825-12841 (2018-03-22)
The voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1), an outer mitochondria membrane (OMM) protein, serves as a mitochondrial gatekeeper, mediating the transport of nucleotides, Ca2+ and other metabolites across the OMM. VDAC1 also plays a central role in mitochondria-mediated apoptosis by facilitating
[Abstracts of the 95th Annual Meeting of the German Society of Pathology. June 16-19, 2011. Leipzig, Germany].
Der Pathologe, 32 Suppl 1, 5-147 (2011-05-06)
Limin Gu et al.
Eye (London, England), 33(4), 600-609 (2018-11-08)
Diabetes causes various biochemical changes in the retina; long-term changes in the factors associated with hypoxia and gliosis have rarely been reported. The present study was conducted to explore the changes in these factors in a time-dependent manner in experimental