精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZFP36(7538)
詳細
トリステトラプロリン(別名:TTP、Nup 475、TIS11、G0S24、ZFP36)は、CCCHタンデムジンクフィンガータンパク質ファミリーに属しています。核内RNA結合タンパク質であり、トランス作用因子として機能します。サイトカイン遺伝子の翻訳後の調節に関与します。特に腫瘍壊死因子α(TNF-α)を調節します。リポ多糖によって活性化されると、TTPは3′-非翻訳領域(3′-UTR)のAUリッチドメインでTNF-α mRNAと結合し、脱アデニル化を誘導します。これによりmRNAは不安定化し、分解されるようにタグ付けされます。この作用を生み出すため、TTPは他のトランス作用因子をそのC末端ドメインに、そしてmRNA崩壊酵素をN末端ドメインに動員します。TTPは、マイトジェン活性化プロテインキナーゼが活性化するプロテインキナーゼ2(MK2)とp53によって駆動されるリン酸化によって不活性化されます。したがって、TTP/MK2はTNF-αの生合成を調節し、TNF-αが関与する炎症反応を媒介します。TTPノックアウトマウスでは、関節炎、脱毛症、皮膚炎など、TNF-αの過剰発現に関連するさまざまな表現型が生じます。
免疫原
ヒトトリステトラプロリンに相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫細胞染色: 独立した研究所において、ヒト白血球中のトリステトラプロリンが検出されました。(Brooks, S., et al. (2002). Arthritis and Rheumatism. 46(5):1362–1370.)
抗トリステトラプロリン抗体はトリステトラプロリンに対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、ICC、免疫沈降、RNA結合タンパク質免疫沈降(RIP)で使用できます。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
成長因子および受容体
成長因子および受容体
品質
A431細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのA431細胞ライセート中のトリステトラプロリンを検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのA431細胞ライセート中のトリステトラプロリンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約40 kDa。 Uniprot記載の算出分子量は34 kDaです。 一部のライセートで、約53 kDa付近に特性評価されていないバンドが認められます。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、PBSバッファー溶液、0.05%アジ化ナトリウム不含
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
A431細胞ライセート
A431細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABE285:
試験成績書(COA)
Comparative phosphoproteomics reveals components of host cell invasion and post-transcriptional regulation during Francisella infection.
Molecular and Cellular Proteomics null
The Journal of experimental medicine, 218(12) (2021-10-29)
Group 2 innate lymphoid cells (ILC2s) are unique in their ability to produce low levels of type 2 cytokines at steady state, and their production capacity is dramatically increased upon stimulation with IL-33. However, it is unknown how constitutive cytokine
Cell death & disease, 14(8), 527-527 (2023-08-17)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type of lung cancer, with high morbidity and mortality worldwide. Although the dysregulation of BARX1 expression has been shown to be associated with malignant cancers, including NSCLC, the underlying mechanism remains
The Journal of biological chemistry, 292(17), 6869-6881 (2017-03-18)
The NLRP3 inflammasome is a central regulator of inflammation in many common diseases, including atherosclerosis and type 2 diabetes, driving the production of pro-inflammatory mediators such as IL-1β and IL-18. Due to its function as an inflammatory gatekeeper, expression and
Immunity, 47(6), 1083-1099 (2017-12-17)
The immunosuppressive protein PD-L1 is upregulated in many cancers and contributes to evasion of the host immune system. The relative importance of the tumor microenvironment and cancer cell-intrinsic signaling in the regulation of PD-L1 expression remains unclear. We report that