Merck
ABN1362
Sigma-Aldrich
抗RBPMS抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
RNA-binding protein with multiple splicing, RBPMS, RBP-MS, Heart and RRM expressed sequence, Hermes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBPMS(11030)
詳細
RNA-binding protein with multiple splicing(UniProt:Q93062、別名:Heart and RRM expressed sequence、Hermes、RBP-MS)は、ヒトRBPMS(別名::HERMES)遺伝子(Gene ID:11030)によってコードされています。RBPMSはRNA結合タンパク質のRRM(RNA認識モチーフ)ファミリーのメンバーです。HEK293細胞における光活性化可能リボヌクレオシド増強架橋形成と免疫沈降(PAR-CLIP)を用いたトランスクリプトームワイド研究により、RRMファミリータンパク質の核および細胞質における局在と一致して、エクソン成熟およびイントロン前mRNA結合部位の両方が明らかにされています。RBPMSは、網膜神経節細胞(RGC)と置換RGC(dRGC)にのみ発現していることが明らかになっています。したがって、RBPMSの発現はRGCマーカーとして利用できる可能性があり、またRBPMS遺伝子プロモーターはRGC特異的な導入遺伝子発現の誘導に利用できる可能性があります。
特異性
5つのスプライスされたアイソフォームすべて(UniProt:Q93062-1~Q93062-5)と反応すると予想されます。
免疫原
エピトープ:N末端領域。
ヒトRBPMSのN末端領域に由来する配列に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:この抗体は、マウスおよびラットの網膜抽出物中の内因性RBPMSを検出し、トランスフェクトしたHEK293T細胞に外因性に発現したヒトRBPMSも検出しました(Rodriguez, A.R., et al. (2014).J. Comp.Neurol.522(6):1411-1443)。
免疫蛍光染色:この抗体は、ホールマウントを行った網膜を用いた蛍光免疫組織染色により、paraformaldehyde固定マウス網膜の神経節細胞層(GCL)に局在する細胞体に主に関連するRBPMS免疫反応を検出しました(Rodriguez, A.R., et al. (2014)。J. Comp.Neurol.522(6):1411-1443)。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:5,000で使用、蛍光免疫組織染色により、paraformaldehyde固定マウス網膜の神経節細胞層(GCL)中の細胞におけるRBPMS免疫反応を検出できます(UCLA David Geffen医学校のNicholas Brecha博士の厚意による)。
抗RBPMS抗体は、RBPMSに対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよび免疫蛍光染色に使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
感覚およびPNS
品質
マウス胚性幹細胞(mESC)ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、マウス胚性幹細胞(mESC)ライセート10 µg中のRBPMSを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約25 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、1% BSA、0.09 % sodium azide含有のPBSに溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN1362:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Alexandra Bernardo-Colón et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 719-719 (2019-07-30)
Indirect traumatic optic neuropathy (ITON) is a condition that is often associated with traumatic brain injury and can result in significant vision loss due to degeneration of retinal ganglion cell (RGC) axons at the time of injury or within the
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Jing Luo et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 20, 551-558 (2021-03-06)
The anti-inflammatory molecule annexin A1 (ANXA1) determines the ultimate fate of retinal ganglion cell (RGC) in glaucoma. Cytoplasmic and extracellular ANXA1 facilitate resolution of inflammation. However, the nuclear translocation of ANXA1 induces RGC apoptosis in a murine glaucoma model, and