安全性情報
ABN1647
Sigma-Aldrich
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
rabbit polyclonal
別名:
Vesicular glutamate transporter 1, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
抗VGluT1, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunoautoradiography: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC17A7(57030)
詳細
小胞グルタミン酸トランスポーター1(UniProt:Q62634、別名:VGluT1、脳特異的Na(+)-依存性無機リン酸共輸送体、溶質担体ファミリー17メンバー7)は、ラットSlc17a7(別名:Bnpi、Vglut1)遺伝子(Gene ID:116638)によってコードされています。VGLUT1は、興奮性神経細胞のシナプス前神経終末におけるシナプス小胞へのグルタミン酸の取込みを仲介する、マルチパスシナプス小胞膜タンパク質です。グルタミン酸トランスポーターはシナプス小胞へのグルタミン酸の取込みを調節し、空胞のH+-ATPaseによって生じるプロトンの電気化学的勾配によって駆動されます。選択的スプライシングによって生じる2種のVGLUT1アイソフォームが報告されています。VGLUT1は小脳、大脳皮質、海馬で発現しています。アイソフォームVGLUT2の発現は生後10日間に急激に増加し、さらに網膜のRh細胞数の増加に伴って増加します。成人の脳では主にVGLUT1とVGLUT2の両方が発現していますが、生後2週間はVGLUT2の発現が優勢であることが示されています。発生の過程でVGLUT2からVGLUT1へと切り替わる時期に、VGLUT1の発現は生存に必須となります。VGLUT1ノックアウトマウスは、新たに出現するVGLUT1シナプスを介してVGLUT1が強力に増加し、小脳、海馬、皮質ニューロンで優勢であったVGLUT2アイソフォームを置き換える月齢で死亡します。(参考:Wang, H., et al. (2018). Front. Mol. Neurosci. 11; 255; Naqvi, S., et al. (2014) Biochem. J. 458(3); 469-479; Mayr, B., and Montiminy, M. (2001). Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2(8); 599-609)。
特異性
このウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラット脳の小胞グルタミン酸トランスポーター1を検出します。C末端領域に由来する14アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
エピトープ:C末端
ラットの小胞グルタミン酸トランスポーター1(VGLUT1)のC末端領域に由来する14個のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫オートラジオグラフィー:代表的なロットは、ラットとマウスの線条体および海馬組織中のVGLUT1を検出しました(Dr.Salah el mestikawy PhD, at DR1 CNRS(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH)の厚意による提供)。
免疫組織染色:代表的なロットは、代表的な対照被験者およびAD患者の前頭前皮質中のVGLUT1を検出しました(Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ラットおよびヒト被殻抽出物中のグルタミン酸トランスポーター1のVGLUT1を検出し(Kashani, A., et. al. (2007).Neurobiol Agining 28(4):568-78)、対照被験者、MCI、早期アルツハイマー病患者の前頭前皮質のVGLUT1を検出しました(Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30)。
免疫蛍光:代表的なロットは、マウス線条体および海馬組織中のVGLUT1を検出しました(Dr.Salah el mestikawy PhD, at DR1 CNRS(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH)の厚意による提供)。
免疫蛍光:代表的なロットは、ラット線条体のVGLUT1を検出しました(Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181)。
免疫オートラジオグラフィー:代表的なロットは、ラット前脳の冠状切片のVGLUT1を検出し(Herzog, E., et. al. (2004).Neuroscience.123(4):983-1002)、ラット脳矢状切片のVGLUT1を検出しました(Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、VGLUT1を安定発現しているBON細胞のVGLUT1を検出しました(Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181)。
抗VGLUT1、カタログ番号:ABN1647は、小胞グルタミン酸トランスポーター 1を特異的に検出するウサギポリクローナル抗体であり、 免疫オートラジオグラフィー、免疫蛍光、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
品質
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、20 µgのマウス脳組織ライセ-ト中のVGLUT1を検出できます。
ターゲットの説明
約55 kDa、実測; 61.67 kDa、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムおよび50%グリセロールを含むウサギポリクローナル抗血清。
フォーマット:未精製
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1647:
ABN1647-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liqiang Chen et al.
eLife, 11 (2022-07-02)
The presynaptic protein α-synuclein (αSyn) has been suggested to be involved in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD). In PD, the amygdala is prone to develop insoluble αSyn aggregates, and it has been suggested that circuit dysfunction involving the amygdala
Ken Matsuura et al.
iScience, 25(8), 104692-104692 (2022-07-21)
The CaMKΙΙα-Cre mouse lines, possibly the most used Cre lines in neuroscience, have resulted in over 800 articles to date. Here, we demonstrate that the second most widely used CaMKΙΙα-Cre line, Tg(Camk2a-cre)2Gsc (or CamiCre), shows ectopic overexpression of synaptotagmin 2
Yuzuha Shiraki et al.
Molecular biology of the cell, 34(11), ar110-ar110 (2023-08-16)
Alcadein α (Alcα) and amyloid-β protein precursor (APP) are cargo receptors that associate vesicles with kinesin-1. These vesicles, which contain either Alcα or APP, transport various proteins/cargo molecules into axon nerve terminals. Here, we analyzed immune-isolated Alcα- and APP-containing vesicles
Hang Zhou et al.
British journal of anaesthesia, 126(6), 1141-1156 (2021-03-02)
Both animal and retrospective human studies have linked extended and repeated general anaesthesia during early development with cognitive and behavioural deficits later in life. However, the neuronal circuit mechanisms underlying this anaesthesia-induced behavioural impairment are poorly understood. Neonatal mice were
Swagata Ghatak et al.
eLife, 8 (2019-11-30)
Human Alzheimer's disease (AD) brains and transgenic AD mouse models manifest hyperexcitability. This aberrant electrical activity is caused by synaptic dysfunction that represents the major pathophysiological correlate of cognitive decline. However, the underlying mechanism for this excessive excitability remains incompletely