由来生物
fermentation/recombinant
品質水準
フォーム
liquid
enzyme activity
≥100 FBGU/g
テクニック
protein extraction: suitable
密度
~1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for cell lysis
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
詳細
Viscozyme® Lは、Aspergillus aculeatusに由来するlignocelluloseに特化した多酵素複合体です。アラバナーゼ、セルラーゼ、β-グルカナーゼ、ヘミセルラーゼ、キシラナーゼなど、幅広いカルボヒドラーゼが含まれています。
アプリケーション
Viscozyme® Lは以下の用途に使用できます:
- グレープフルーツや未熟林檎からのポリフェノールの抽出。
- ヒマワリサイレージの栄養価およびサイレージ特性に対する補給の効果の検討。
- former food product(FFP)のin vitro消化中の発酵プロセスのシミュレーション。
- 小麦ブランの抗酸化特性に及ぼす酵素処理の影響の検討。
生物化学的/生理学的作用
Viscozyme Lは、ヘミセルロース、セルロース、ペクチン分子を分解し、細胞壁成分を破壊して、細胞からの油体とタンパク質の放出を助けます。
特徴および利点
- GMOではなく、また、GMOを含有していません。
- 微生物発酵により製造されています。
- より迅速かつ効率的な油水分離により工程を改善できます。
法的情報
Novozyme社製
Viscozyme is a registered trademark of Novozymes Corp.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
V2010-250ML:
V2010-BULK:
V2010-50ML:
V2010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of Solid-State Enzymatic Treatments on the Antioxidant Properties of Wheat Bran
Moore J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54 (24), 9032?9045-9032?9045 (2006)
Carlos Corchado-Lopo et al.
New biotechnology, 62, 60-67 (2021-02-01)
Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are polyesters of significant interest due to their biodegradability and properties similar to petroleum-derived plastics, as well as the fact that they can be produced from renewable sources such as by-product streams. In this study, brewer's spent grain
Tackling the Challenge of Extracting Microplastics from Soils: A Protocol to Purify Soil Samples for Spectroscopic Analysis
Moller J N, et al.
Environmental Chemistry (2021)
Estelle Couradeau et al.
PloS one, 6(12), e28767-e28767 (2011-12-24)
The geomicrobiology of crater lake microbialites remains largely unknown despite their evolutionary interest due to their resemblance to some Archaean analogs in the dominance of in situ carbonate precipitation over accretion. Here, we studied the diversity of archaea, bacteria and
Lovedeep Kaur et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-10)
Being widely abundant, grass proteins could be a novel source of plant proteins for human foods. In this study, ryegrass proteins extracted using two different approaches-chemical and enzymatic extraction, were characterised for their physico-chemical and in vitro digestion properties. A