Merck
C8546
Sigma-Aldrich
セルラーゼ from Trichoderma reesei ATCC 26921
greener alternative
lyophilized powder, ≥1 unit/mg solid
別名:
1,4-(1,3:1,4)-β-D-グルカン 4-グルカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥1 unit/mg solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
deionized water: soluble 5.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB).)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、セルロースを原料とするエタノールの研究に使用する場合、エネルギー効率と廃棄物防止を目的に増強されています。さらなる情報については、biofilesの記事およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご参照ください。
アプリケーション
Sigmaのセルラーゼは、生体吸収性のバクテリアセルロース(BBC)材料の生分解性を研究するために、セロオリゴ糖をグルコースに分解するのに使用されています。
Trichoderma reeseiに由来するセルラーゼは、セルラーゼ転写因子XYR1、ACE2、およびACEの異なる制御を評価する研究で使用されています。Trichoderma reeseiに由来するセルラーゼは、固形分が多い状態で熱水前処理された麦かんの液化を調査する研究でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
セルラーゼは、セルロースをグルコースに加水分解する酵素です。セルラーゼは、洗剤、医薬品、製パン、および酵素生産産業における職業性喘息の発生を研究するために使用されます。セルラーゼは洗剤に添加し、洗浄特性を改善します。また、フールスキャップ紙、ろ紙、新聞紙、事務用紙、微結晶セルロースなどの紙製品の生分解にも適用されます。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.0、37°C、1時間で、1.0 μmolのグルコースをセルロースから遊離させる酵素量です(インキュベーションは2時間)。
調製ノート
0.15%ポリヘキサメチレンビグアニド(PHMB)の存在下で、滅菌脱イオン(DI)水に溶解し、5 mg/mL濃度とします。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8546-10KU:
C8546-2.5KU:
C8546-5KU:
C8546-BULK:
C8546-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J P H van Wyk et al.
Bioresource technology, 86(1), 21-23 (2002-11-08)
Environmental issues such as the depletion of non-renewable energy resources and pollution are topical. The extent of solid waste production is of global concern and development of its bioenergy potential can combine issues such as pollution control and bioproduct development
Ming-Li Yong et al.
Microscopy research and technique, 79(9), 838-844 (2016-07-01)
Rice false smut, caused by the fungal pathogen Villosiclava virens, is one of the most important rice diseases in the world. Previous studies reported that the pathogen has less number of cell wall-degraded genes and attacks dominantly rice stamen filaments
Thomas Portnoy et al.
Eukaryotic cell, 10(2), 262-271 (2010-12-21)
Due to its capacity to produce large amounts of cellulases, Trichoderma reesei is increasingly being investigated for second-generation biofuel production from lignocellulosic biomass. The induction mechanisms of T. reesei cellulases have been described recently, but the regulation of the genes
Evgenij Lyagin et al.
Biotechnology journal, 5(8), 813-821 (2010-07-30)
The screening of catalysts, substrates or conditions in the early stages of bioprocess development requires an enormous number of experiments and is a tedious, expensive and time-consuming task. Currently available screening systems can only be operated in batch or fed-batch
Nóra Szijártó et al.
Bioresource technology, 102(2), 1968-1974 (2010-10-05)
Enzymatic liquefaction was studied by measuring continuously the flowability change of high-solids lignocellulose substrates using a real time viscometric method. Hydrolysis experiments of hydrothermally pretreated wheat straw were carried out with purified enzymes from Trichoderma reesei; Cel7A, Cel6A, Cel7B, Cel5A
プロトコル
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.