Merck
ABS1004
Sigma-Aldrich
抗リン酸化NKCC1抗体(Thr212/Thr217)
serum, from rabbit
別名:
phospho-NKCC1 Thr212/Thr217, Solute carrier family 12 member 2, Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr212/pThr217)
遺伝子情報
human ... SLC12A2(6558)
詳細
Na-K-Cl共輸送体1(NKCC1)は、SLC12A2遺伝子によってコードされている膜タンパク質で、細胞のナトリウム/カリウム/塩化物の輸送とホメオスタシスに関与します。NKCC1は全身に広く分布し、特に体液分泌腺において重要な機能を果たします。NKCC1の細胞内N末端ドメインのThr212/Thr217のリン酸化は、NKCC1活性と相関があります。
特異性
リン酸化NKCC1の成熟型に特異的です。
免疫原
ヒトリン酸化NKCC1 Thr212/Thr217に相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:この抗体は、GMB43およびGBM5細胞ライセートでリン酸化NKCC1 Thr212/Thr217を検出できます(Dr. Anders Persson, UCSF) (Grim, R.P., et al. (2012).JBC.1-31)。
免疫蛍光染色:この抗体は、GBM43ヒト組織でリン酸化NKCC1 Thr212/Thr217を検出できます(Dr. Anders Persson, UCSF) (Grim, R.P., et al. (2012).JBC.1-31)。
抗リン酸化NKCC1 Thr212/Thr217は、ウェスタンブロッティングおよび免疫蛍光染色に適したリン酸化NKCC1に対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
シグナル伝達ニューロサイエンス
品質
GMB43細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのGMB43細胞ライセートでリン酸化NKCC1 Thr212/Thr217を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約250 kDa。成熟型の二量体の可能性が高いNKCC1は、異なる細胞では異なってグリコシル化し、一部のライセートで特性解析されていないバンドをもたらします。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むウサギポリクローナル血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABS1004:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shamma S Rahman et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(12), 5217-5233 (2017-08-06)
The Eps15-homology domain-containing (EHD) protein family comprises 4 members that regulate endocytic recycling. Although the kidney expresses all 4 EHD proteins, their physiologic roles are largely unknown. This study focused on EHD4, which we found to be expressed differentially across
Jan Kopecky et al.
Scientific reports, 12(1), 4609-4609 (2022-03-19)
Glioblastoma has remained the deadliest primary brain tumor while its current therapy offers only modest survival prolongation. Immunotherapy has failed to record notable benefits in routine glioblastoma treatment. Conventionally, immunotherapy relies on T cells as tumor-killing agents; however, T cells
Yang Chen et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 17, 1279385-1279385 (2023-12-18)
Neuroinflammation is a pathological event associated with many neurological disorders, including dementia and stroke. The choroid plexus (ChP) is a key structure in the ventricles of the brain that secretes cerebrospinal fluid (CSF), forms a blood-CSF barrier, and responds to
Zhaoqi Zhang et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 163-163 (2022-06-22)
Hydrocephalus is a severe complication of intracerebral hemorrhage with ventricular extension (ICH-IVH) and causes cerebrospinal fluid (CSF) accumulation. The choroid plexus epithelium plays an important role in CSF secretion and constitutes the blood-CSF barrier within the brain-immune system interface. Although
Chong Jiang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(8), 3137-3145 (2017-01-15)
The ubiquitin ligase Nedd4-like (Nedd4L, or Nedd4-2) binds to and regulates stability of the epithelial Na+ channel (ENaC) in salt-absorbing epithelia in the kidney, lung, and other tissues. Its role in the distal colon, which also absorbs salt and fluid