安全性情報
MABS1237
Sigma-Aldrich
抗NKCC1/2抗体、クローンT4
clone T4, from mouse
別名:
Solute carrier family 12 member 1, Solute carrier family 12 member 2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, Basolateral Na-K-Cl symporter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
T4, monoclonal
化学種の反応性
gerbil, fish, canine, mouse, human, shark, bovine, avian, ferret, rat, rabbit
テクニック
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC12A2(6558)
詳細
溶質担体ファミリー12メンバー1(UniProt:Q13621、別名:ブメタニド感受性ナトリウム-(カリウム)-塩化物共輸送体2)および溶質担体ファミリー12メンバー2(UniProt:P55011、別名:ブメタニド感受性ナトリウム-(カリウム)-塩化物共輸送体1)は、ヒトSLC12A1(a.k.a. NKCC2、Gene ID:6557)遺伝子およびヒトSLC12A2(a.k.a. NKCC1;遺伝子ID 6558)遺伝子によってコードされています。NKCC1(SLC12A2)およびNKCC2(SLC12A1)は、陽イオン-塩化物共輸送体(CCC)サブファミリーに属し、ナトリウム、カリウム、塩化物の細胞膜を介した電気的中性輸送を媒介し、ブメタニドやフロセミド型の化合物によって阻害されます。NKCCは細胞の容積調節に重要な役割を果たしており、NKCC2は腎上皮細胞における食塩と浸透圧に依存した水の再吸収に関与し、NKCC1は血管平滑筋細胞(VSMC)や神経細胞における細胞内塩化物イオン濃度([Cl-]i)に大きく影響します。一次性高血圧では、NKCC1活性がVSMCおよび傍室核(PVN)ニューロンで亢進し、それぞれ全身循環における末梢抵抗性の上昇と交感神経系(SNS)の活性化をもたらします。ヒトのNKCC1とNKCC2は12回膜貫通タンパク質で、それぞれのN末端とC末端が細胞質側に露出しています(NKCC1:アミノ酸1~285および921~1212、NKCC2:アミノ酸1~177および814~1099)。
特異性
クローンT4は、変性条件下でのみ露出するC末端領域のエピトープを標的とすることで、NKCC1とNKCC2の両方を認識し、NKCCが本来の立体構造をとると抗体結合にアクセスできなくなります(Lytle, C., et al. (1995).Am. J. Physiol.269(6 Pt 1):C1469-C1505)。
免疫原
リコンビナントヒトNKCC1のC末端フラグメント。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗NKCC1/2抗体クローン T4(カタログ番号:MABS1237)は、NKCC1およびNKCC2の量を検出できます。電子顕微鏡、免疫細胞染色、免疫蛍光、免疫沈降、ウェスタンブロッティングでの使用について発表され、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
品質
HeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのHeLa細胞ライセートでNKCCを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約165 kDa標的バンドサイズは、算出された分子量131.4/129.7 kDa(ヒトNKCC1アイソフォーム1/2)、121.5/121.4 kDa(ヒトNKCC2アイソフォームA/F)、131.0 kDa(マウスNKCC1)、120.4/120.3/120.3 kDa(マウスNKCC2アイソフォームA/B/F)、さらに130.4/120.6 kDa(ラットNKCC1/NKCC2)よりも大きいように見えます。これはグリコシル化のためです。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG。
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1237:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kiyoshi Egawa et al.
Scientific reports, 13(1), 5685-5685 (2023-04-18)
Angelman syndrome is a neurodevelopmental disorder caused by loss of function of the maternally expressed UBE3A gene. Treatments for the main manifestations, including cognitive dysfunction or epilepsy, are still under development. Recently, the Cl- importer Na+-K+-Cl- cotransporter 1 (NKCC1) and
Trevor Sasserath et al.
Advanced therapeutics, 5(11) (2023-01-03)
There are many neurological rare diseases where animal models have proven inadequate or do not currently exist. NGLY1 Deficiency, a congenital disorder of deglycosylation, is a rare disease that predominantly affects motor control, especially control of neuromuscular action. In this