精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer300)
遺伝子情報
human ... PDHA1(5160)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDHE1-A type I on 10 µg of dichloroacetate untreated and treated HEK 293 cell lysates.
ターゲットの説明
アナリシスノート
Dichloroacetate untreated and treated HEK 293 cell lysates
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS194:
試験成績書(COA)