安全性情報
AP1062
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²⁹³) Rabbit pAb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.41
application:
citations:
品質水準
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AP1062-5MG:
AP1062-50UL:
試験成績書(COA)