精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
VEGF(血管内皮増殖因子、VEGFA、VEGF-A)、二量体リガンドであり、最も強力な血管新生マイトジェンの1つです。VEGFは、腫瘍細胞および低酸素に曝露されたその他の細胞によって分泌されます。VEGFは、血管内皮細胞に高度の特異性を示すマイトジェンです。単一のVEGF遺伝子から選択的スプライシングにより、7つのVEGFアイソフォーム(a、b、c、d、e、f、g)が作られます。最も一般的に研究されているアイソフォームはVEGF121、VEGF165、VEGF189(それぞれf、d、b)です。7つのアイソフォームはすべて、その分子量と、細胞表面のヘパラン硫酸プロテオグリカンへの結合能などの生物学的特性が異なっています。低酸素に応答した腫瘍細胞、活性化がん遺伝子、さまざまなサイトカインによってVEGFの発現が強化され、VEGFが分泌されます。VEGFは血管形成と血管の透過化を誘導し、血管新生の調節に中心的役割を果たしています。VEGFの発現量は、腫瘍の血管新生の程度と、転移リスクの上昇と相関します。さらに、VEGFは内皮細胞の増殖を誘導し、細胞の遊走を促進し、アポトーシスを阻害します。そのため、VEGFシグナル伝達を阻害すると、さまざまな腫瘍の発生が抑制されます。
特異性
この抗体は、VEGFのN末端を認識します。
その他の相同性: ウシ(85%の配列相同性)。 ラット(70%の配列相同性)。マウス(65%の配列相同性)。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトVEGFのN末端に相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド 。
アプリケーション
この抗VEGF抗体によるVEGFの検出において、WB、IH(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:400で使用、ヒト胎盤絨毛組織でVEGFを検出できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
成長因子および受容体
成長因子および受容体
品質
HuVec細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHuVec細胞ライセート中のVEGFを検出できます。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHuVec細胞ライセート中のVEGFを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約55 kDa UniProtKB/Swiss-Prot P15692(VEGFA_HUMAN)には、選択的プロモーターの用法、選択的スプライシングおよび選択的開始点によって作られる13種類のアイソフォームが記載されています。27.042 kDaのアイソフォーム1、25.173 kDaのアイソフォーム2、24.422 kDaのアイソフォーム3、22.314 kDaのアイソフォーム4、20.218 kDaのアイソフォーム5、20.064 kDaのアイソフォーム6、22.259 kDaのアイソフォーム7、17.219 kDaのアイソフォーム8、15.981 kDaのアイソフォーム9、40.738 kDaのアイソフォーム10、35.643 kDaのアイソフォーム11、43.597 kDaのアイソフォーム12および45.467 kDaのアイソフォーム13
関連事項
先発品:07-1376
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HuVec細胞ライセート
HuVec細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS82:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amount of torque and duration of stretching affects correction of knee contracture in a rat model of spinal cord injury.
Clinical Orthopaedics and Related Research null
International journal of ophthalmology, 12(10), 1539-1547 (2019-10-23)
To explore the effect of Obtusifolin on retinal pigment epithelial cell growth under hypoxia. In vitro chemical hypoxia model of ARPE-19 cells was established using cobalt chloride (CoCl2). Cell viability was tested by cell counting kit-8 (CCK-8) assay. Western blot
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-06-24)
Unfolded protein response (UPR) is a cytoprotective mechanism that alleviates the protein-folding burden in eukaryotic organisms. Moderate activation of UPR is required for maintaining endoplasmic reticulum (ER) homeostasis and profoundly contributes to tumorigenesis. Defects in UPR signaling are implicated in
null
PloS one, 12(6), e0179248-e0179248 (2017-06-09)
Bisphosphonates related osteonecrosis of jaw (BRONJ) is a severe complication of systemic BPs administration, the mechanism of which is still unclarified. Recently, platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) secreted by preosteoclasts was reported to promote angiogenesis and osteogenesis. This study aimed to