Merck
AB1876-I
Sigma-Aldrich
抗VEGF-A抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
VEGF-A, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
9
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Vegfa(22339)
rat ... Vegfa(83785)
詳細
45 kDaホモ二量体糖タンパク質のヒトVEGFAは、内皮細胞の増殖、移動、およびMMP分泌に関与する最も強力な血管新生因子の1つです。 また、内皮細胞の重要な生存因子としても機能して、アポトーシスを阻害します。 VEGFAは、VEGFA、VEGFB、VEGFC、VEGFD、および胎盤増殖因子(PLGF)が含まれるファミリーに属しています。ヒトでは、VEGFAの4つの顕著なアイソフォーム、つまりVEGF121、VEGF165、VEGF189、およびVEGF206が認識されています。その他に、より低頻度の2つのスプライスバリアント、VEGF145およびVEGF183も報告されています。 天然のVEGFの特性はVEGF165とよく似ています。VEGF165は、VEGFのすべての異なるアイソフォームのなかで最も高い生物学的利用能と生物学的効果を有します。 VEGFAの作用は、VEGF受容体-1(VEGFR-1)およびVEGFR-2によって媒介されます。 VEGFR-1(180 kDa、Flt-1)の発現は、腫瘤の内核の低酸素状態によって促進されます。VEGFR-2(200 kDa、KDR)は、細胞分裂および血管新生の透過性の主要なメディエーターであり、VEGFの作用を高めます。また、内皮細胞内の生存シグナルを媒介することも報告されています。
免疫原
N末端近傍のマウスVEGF-Aに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
エピトープ:N末端近傍
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50~250で使用、マウス腎臓、マウス小脳、マウス脾臓、およびラット腎臓組織でVEGF-Aを検出できます。
抗VEGF-A抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)に適したVEGF-Aに対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
代謝ホルモンおよび受容体
品質
マウス肺組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLの本抗体は、10 µgのマウス肺組織ライセートでVEGF-Aを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約27 kDa
関連事項
置換品:AB1876
物理的形状
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
親和性
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1876-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Satoko Kishimoto et al.
Stem cells international, 2020, 7219149-7219149 (2020-06-09)
The adipose-derived stromal vascular fraction (SVF) is an effective source for autologous cell transplantation. However, the quality and quantity of SVFs vary depending on the patient's age, complications, and other factors. In this study, we developed a method to reproducibly
Na Wei et al.
The journal of obstetrics and gynaecology research, 48(7), 1698-1709 (2022-06-02)
Circular RNA plays a critical role in cell proliferation, differentiation, and autophagy. However, the role and mechanism of circRNA in preeclampsia is yet to be clarified. The present study investigated the function and mechanism of circ-0002814 in preeclampsia. The expression
Wei Dai et al.
International journal of molecular medicine, 47(6) (2021-04-29)
Circular (circ)RNA has been demonstrated to serve crucial roles in cell proliferation, differentiation and autophagy. However, to date, the function and mechanism of action of circRNA in preeclampsia have not been reported. The present study aimed to analyze the roles
Gabriela Chyła-Danił et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 16(3) (2023-03-30)
Diabetic nephropathy (DN) accounts for approximately 50% of end-stage renal diseases. Vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) is thought to be a critical mediator of vascular dysfunction in DN, but its role is unclear. The lack of pharmacological tools to
Zhenhai Zeng et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11(25), e2401710-e2401710 (2024-04-07)
Corneal neovascularization (CNV) is a common clinical finding seen in a range of eye diseases. Current therapeutic approaches to treat corneal angiogenesis, in which vascular endothelial growth factor (VEGF) A plays a central role, can cause a variety of adverse