安全性情報
ABS998
Sigma-Aldrich
抗STEAP4抗体
serum, from rabbit
別名:
Metalloreductase STEAP4, Dudulin-4, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 4, Tumor necrosis factor-alpha-induced adipose-related protein, STEAP4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STEAP4(79689)
詳細
金属還元酵素STEAP4(STEAP4)(別名:Dudulin-4、前立腺の6回膜貫通型上皮抗原4、腫瘍壊死因子α誘導性脂肪関連タンパク質)は、遺伝子名STEAP4およびTIARPによってコードされる金属還元酵素で、Fe3+をFe2+に、Cu2+をCu1+に還元する能力があります。STEAP4は付着非依存的な細胞増殖を阻害し、アクセプターとしてNAD+を使用します。STEAP4は肥満やインスリン抵抗性と関連しており、炎症性サイトカインを調節することで炎症性関節炎に関与している可能性があります。STEAP4は、炎症反応と代謝反応を統合し、全身の代謝ホメオスタシスで重要な役割を担っていることが示されています。STEAP4はPTK2/FAK1と相互作用して、リン酸化します。STEAP4は白色および褐色脂肪組織細胞、ならびに筋肉および肝細胞で発現しています。さらにSTEAP4は関節炎マウスの関節および脾臓でも検出されています。
免疫原
マウスSTEAP4に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色:この抗体は、脂肪組織、前立腺組織および前立腺がんでSTEAP4を検出できます(Freyhaus, H., et al. (2012) Cell Metabolism.16:81-89)。
抗STEAP4抗体は、STEAP4に対する抗体で、WBやIHに使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
シグナル伝達神経科学
品質
マウス肝組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウス肝組織ライセートでSTEAP4を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約58 kDa算出した分子量は52 kDaですが、TEAP4はいくつかのウェスタンブロッティングでは約58 kDaのバンドとして認められます(Freyhaus, H., et al. (2012) Cell Metabolism. 16:81-89)。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含有する血清ウサギポリクローナル抗体。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABS998:
試験成績書(COA)