アッセイ
≥98.0% (chloralose, AT)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +17±2°, 5 hr, c = 2% in ethanol
不純物
15% Beta-chloralose
mp
178-184 °C
溶解性
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: soluble
glacial acetic acid: soluble
petroleum ether: insoluble
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI Key
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
構成
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
23120-VAR-F:
23120-100G-F:
23120-25G-F:
23120-BULK-F:
23120-500G-F:
試験成績書(COA)