Merck
ACK5003PA
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein A with 3kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein A - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質:
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
ポアサイズ:
3 kDa NMWCO
L:
12 cm (4.7 in.)
直径:
2.97 cm
ろ過面積:
1 cm2
無菌性:
non-sterile
物質
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Pro
パラメーター
10 mL sample volume
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
直径
2.97 cm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
3 kDa NMWCO
輸送温度
wet ice
詳細
Filter Code: PLCGC
Filter Type: 限外ろ過
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 3 kDa, 3 ml Protein A resin (Binding capacity: 20mg human IgG/ml agarose), 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
アプリケーション
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein A - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
物理的形状
Color Code: 透明 ピンク色キャップ付
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Xi Yu et al.
PLoS pathogens, 18(6), e1010552-e1010552 (2022-06-10)
Arboviruses are etiological agents of various severe human diseases that place a tremendous burden on global public health and the economy; compounding this issue is the fact that effective prophylactics and therapeutics are lacking for most arboviruses. Herein, we identified