主要文書
ACS5050
Millipore
Amicon® Pro Purification System with Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Purification System - A 50 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
別名:
Ultrafiltration System
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Pro
パラメーター
10 mL sample volume
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
直径
2.97 cm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
50 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Filter Code: PLCGC
Filter Type: 限外ろ過
The Amicon® Pro Purification System 12 pack includes: 12 Amicon Ultra NMWCO 50 kDa filters, 12 Exchange devices, and 12 Collection tubes with cap.
アプリケーション
Amicon Pro Purification System - A 50 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
物理的形状
Color Code: 透明 ピンク色キャップ付
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
ナノ粒子の精製と製造における、ろ過法とメンブレンフィルターの選定。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
関連コンテンツ
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
分析用のサンプルの調製では、さまざまな精製方法を使用できます。分析前に精製することでサンプルの複雑さを軽減し、干渉を取り除き、分析物を濃縮することができます。