Merck
AIRGAP001
Milli-Q
エアギャップ装置
For use with Direct-Q® and Milli-Q® IX Systems, Use to prevent bacteriological contamination from the drain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
特徴
8 mm OD Tubing
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
150 L/hr max. flow rate
L × W
11.5 cm × 1.5 cm
フィッティング
connector fitting for 8 mm O.D. tubing
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
純水製造装置および貯蔵タンクはドレーンへの接続が必要な場合があります。ドレーンは通常、微生物、特に細菌に汚染された環境下にあります。このため、純水製造装置のリジェクトチューブの排水口がドレーン内に押し込まれると、細菌がリジェクトチューブ内を汚染し、その後、徐々に純水製造装置にまで上がってくるリスクがあります。これを防ぐための1つの方法は、リジェクトチューブにエアギャップ装置を設置することです。エアギャップ装置は、リジェクトラインを細菌から保護するために用いられる純水製造用付属品です。8 mm ODチューブと直接接続するように設計され、壁固定用接続機器とともに提供されます。これにより、リジェクト水は、汚染されたドレーン内部に触れることなく、チューブ内を流れます。エアギャップ装置を設置することで、エアギャップより上部での細菌の発生を簡単かつ安全に防ぐことができます。純水製造装置からドレーンへのチューブ上にはプラスチック製のエアギャップ装置が設置されています。これにより、障害のない縦の空間「エアギャップ」が生まれ、ドレーン中の汚染物質が装置内に戻るのを防ぎます。
特徴および利点
  • 費用効果の高い純水製造装置と付属品の保護を実現。
  • ドレーンからの細菌汚染を予防。
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany