Merck
AP10045S0
Millipore
キャニスター
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 45 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
物質
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads)
直径
45 mm
入力
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
輸送温度
ambient
詳細
直径45mmの無菌吸収パッド100個入りキャニスター10個は、Milliporeのコンタミネーション分析モニターのフィルターを補強するために使用します。パッドは、増殖培地をしみこませて、メンブレン上での微生物の培養にも使用できます。流速とスループットを高めるため、下流のスクリーンフィルターが上流のフィルター孔を「ブラインディング」しないように、連続ろ過ではフィルターの間にメルクの織物製メッシュスペーサーを設置できます。吸収パッドは、高圧または高流速条件時のメンブレンの損傷を防ぎます。これらの吸収パッドに使用されている純白セルロース素材は、サンプリング試験して、規格を満たすことが確認されています。
アプリケーション
これらのパッドは臨床、化粧品、環境、食品と飲料、工業QC、および医薬品産業で使用されています。
メンブランフィルター法によるビール、ボトル入りの水、サイダー、スポーツドリンク、およびワインの微生物分析に使用できます。
関連事項
先発品:AP1 004 7S0