安全性情報
AP113A
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ヒトIgG抗体 Fc アルカリホスファターゼ複合体
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヤギ抗ヒトIgG抗体(アフィニティー精製)-アルカリホスファターゼ複合体
免疫グロブリンG(IgG)はヒト血清中に最も豊富に存在するタンパク質の1つであり、成人の血液中の正常値は8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する生体防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2つの別々の機能があります。すなわち、応答を誘導した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。IgGプールの多様性は体細胞組換えによって生じ、特定の時点における1個体中の特異性の数は1011バリアントと推定されます。
特異性
免疫電気泳動によると、この抗体はヒトIgGの重鎖とは反応しますが、ほとんどのヒト免疫グロブリンの軽鎖とは反応しません。正常ヒトIgMまたはIgA、もしくは免疫グロブリン以外の血清タンパク質に対する抗体は検出されませんでしたが、この抗体は他の動物種の免疫グロブリンと交差反応する可能性があります。
アプリケーション
ウエスタンブロッティング:
希釈倍率1:5,000~1:50,000で使用できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ヤギ抗ヒトIgG抗体 Fc アルカリホスファターゼ複合体は、ヒトIgGの量を検出します;公表済み;ELISAおよびWBにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
フラグメント特異的二次抗体
品質
酵素結合免疫吸着測定法により日常的に評価済み。
ELISA:
希釈倍率1:5,000~1:50,000で使用できます。
関連事項
先発品:MABN1055
物理的形状
ヤギ二次抗体IgG、0.25M塩化ナトリウム、15 mg/mL BSA、0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.01M トリス-塩酸凍結乾燥緩衝液(pH8.0)に溶解。
溶解:
バイアルのラベルに記載された容量に合うように滅菌蒸留水で溶解してください。室温で1~2時間放置しても完全に透明にならない場合は遠心分離してください。
未精製品
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
溶解後、未希釈液として2~8℃で数週間安定です。希釈後は1日以内に使用してください。溶解後の長期保存には、等容量のグリセロールを加え(ACSグレードが望ましい)、最終濃度を50%グリセロールとした後、未希釈液として-20℃で最長12ヵ月間保存できます。タンパク質(および緩衝液の塩)濃度はグリセロールを添加すると元の半分に低下することに留意してください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP113A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LINGO-1, a transmembrane signaling protein, inhibits oligodendrocyte differentiation and myelination through intercellular self-interactions.
Jepson, S; Vought, B; Gross, CH; Gan, L; Austen, D; Frantz, JD; Zwahlen, J; Lowe et al.
The Journal of Biological Chemistry null