由来生物
goat
品質水準
結合体
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
ウサギIgG
波長:
吸収ピーク = 550 nm、発光ピーク = 570 nm。
波長:
吸収ピーク = 550 nm、発光ピーク = 570 nm。
アプリケーション
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:50-1:200 最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
ヤギ抗ウサギIgG抗体、ローダミンコンジュゲートは、IFで使用するためのウサギIgGに対する抗体です。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
二次抗体・コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン検出用二次抗体
全免疫グロブリン検出用二次抗体
物理的形状
凍結乾燥。バッファー = 0.02 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム入り
溶解:
2 mLの無菌蒸留水で溶解してください。
ローダミン/タンパク質:
約0.62(A550/A280)。
溶解:
2 mLの無菌蒸留水で溶解してください。
ローダミン/タンパク質:
約0.62(A550/A280)。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2-8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP132R:
試験成績書(COA)
European journal of histochemistry : EJH, 67(1) (2023-02-15)
The purpose of the study was to investigate the effect of artificial light with different spectral composition and distribution on axial growth in guinea pigs. Three-week-old guinea pigs were randomly assigned to groups exposed to natural light, low color temperature light-emitting
Chromosome instability modulated by BMI1-AURKA signaling drives progression in head and neck cancer.
Cancer research, 73(2), 953-966 (2012-12-04)
Chromosomal instability (CIN) is widely considered a hallmark of cancer, but its precise roles in cancer stem cells (CSC) and malignant progression remain uncertain. BMI1 is a member of the Polycomb group of chromatin-modifier proteins that is essential for stem
International journal of cancer, 125(5), 1212-1221 (2009-05-12)
It has been established that the Hedgehog (Hh) and epithelial-mesenchymal transition (EMT) signals act on morphogenesis of embryonic and adult tissues. Recently, both signals have been involved in tumor malignancy. However, little is known as to whether Hh and EMT
Molecular medicine reports, 14(5), 4399-4406 (2016-10-26)
Human parvovirus B19 (B19) is harmful during pregnancy since it can be vertically transmitted to the developing fetus. In addition, the anti‑B19 antibodies induced by B19 infection are believed to have a cytopathic role in B19 transmission; however, knowledge regarding the
Characterization of pancreatic stem cells derived from adult human pancreas ducts by fluorescence activated cell sorting.
World Journal of Gastroenterology null