精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Hist2H2Aa2(690131)
詳細
ヒストンH2Aは、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H2Aは、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンのユビキチン化は、DNA関連過程の調節に不可欠な役割を果たしています。
免疫原
ヒトモノユビキチンH2A(Lys119)に相当する分岐ペプチド。
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗体、抗モノユビキチンH2A抗体(Lys119)を用いたヒストンH2Aの検出は、ウェスタンブロッティング、ChIP、IP、ICCでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:独立したラボの代表的なロットは、マウス胚性幹細胞ライセート中のモノユビキチンH2Aを検出しました(Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].)。
免疫沈降:独立したラボの代表的なロットは、マウス胚性幹細胞ライセート中のモノユビキチンH2Aを免疫沈降させました(Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].)。
クロマチン免疫沈降:独立したラボの代表的なロットは、マウス胚性幹細胞ライセート中のモノユビキチンH2Aを免疫沈降させました(Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].)。
免疫沈降:独立したラボの代表的なロットは、マウス胚性幹細胞ライセート中のモノユビキチンH2Aを免疫沈降させました(Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].)。
クロマチン免疫沈降:独立したラボの代表的なロットは、マウス胚性幹細胞ライセート中のモノユビキチンH2Aを免疫沈降させました(Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].)。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
ヒストン
品質
HeLa酸抽出物のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのHeLa酸抽出物中のモノユビキチンH2A(Lys119)を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのHeLa酸抽出物中のモノユビキチンH2A(Lys119)を検出できます。
ターゲットの説明
約23 kDa、実測。Uniprotでは、14 kDaの1つのアイソフォームが示されていますが、このタンパク質はモノユビキチン化により約23 kDaに認められる可能性があります。
物理的形状
90 mM Tris-グリシン、pH8、50 mM Nacl、10%グリセロール、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
注:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
注:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
HeLa酸抽出物
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE569:
試験成績書(COA)
The Prostate, 79(11), 1294-1303 (2019-05-22)
Cancer stem-like traits contribute to prostate cancer (PCa) progression and metastasis. Cullin 4B (CUL4B) is a member of the ubiquitin E3 ligase family and overexpressed in several solid malignancies including PCa. CUL4B has been suggested to be an oncogene through
The Polycomb Group Protein Pcgf1 Is Dispensable in Zebrafish but Involved in Early Growth and Aging.
PloS one, 11(7), e0158700-e0158700 (2016-07-22)
Polycomb Repressive Complex (PRC) 1 regulates the control of gene expression programs via chromatin structure reorganization. Through mutual exclusion, different PCGF members generate a variety of PRC1 complexes with potentially distinct cellular functions. In this context, the molecular function of
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 198-206 (2021-08-31)
Serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT]), a metabolite of tryptophan, acts on the components of the hypothalamus-hypophysis-gonad axis and induces puberty delay in mammals via 5-HT receptor 1A (HTR1A). However, the roles of HTR1A in the hypothalamus in pubertal regulation of gene expression
Molecular therapy. Nucleic acids, 27, 670-684 (2022-01-25)
The disruption of epigenetic regulation is common in tumors; the abnormal expression of epigenetic factors leads to cancer occurrence and development. In this study, to investigate the potential function of histone methylation regulators in lung adenocarcinoma (LUAD), we performed differential
Oncotarget, 7(8), 8956-8967 (2016-01-21)
The ubiquitin ligase RNF8 promotes the DNA damage response (DDR). We observed that the expression of RNF8 was increased in bladder cancer cells and that this change in RNF8 expression could be reversed by adenovirus-mediated shRNA treatment. Moreover, we found