Merck
AP193B
Sigma-Aldrich
ロバ抗モルモットIgG抗体、ビオチン結合体、吸着処理済み動物種
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
guinea pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
ロバ抗モルモットIgG抗体、ビオチン結合体、吸着処理済み動物種は、ELISAおよびWBに適したロバモルモットIgGに対する抗体です。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP193B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun-Bin Yin et al.
The Journal of clinical investigation, 130(12), 6555-6570 (2020-08-26)
The dorsal medial prefrontal cortex (dmPFC) has been recognized as a key cortical area for nociceptive modulation. However, the underlying neural pathway and the function of specific cell types remain largely unclear. Here, we show that lesions in the dmPFC
Brian H Kim et al.
Cells, 10(4) (2021-05-01)
Recent studies of cerebral hypoxia-ischemia (HI) have highlighted slowly progressive neurodegeneration whose mechanisms remain elusive, but if blocked, could considerably improve long-term neurological function. We previously established that the cytokine transforming growth factor (TGF)β1 is highly elevated following HI and
Kengo Nomura et al.
Neuron, 106(5), 816-829 (2020-04-02)
Sodium taste regulates salt intake. The amiloride-sensitive epithelial sodium channel (ENaC) is the Na+ sensor in taste cells mediating attraction to sodium salts. However, cells and intracellular signaling underlying sodium taste in taste buds remain long-standing enigmas. Here, we show
Xiao-Na Wu et al.
Neurochemistry international, 82, 1-9 (2015-02-11)
Endomorphin-2 (EM2) and Substance P (SP) exert suppressive and facilitative influences upon nociception, respectively. Although EM2 and SP were often co-expressed in single neurons in dorsal root ganglion (DRG), it is still unknown if and how the nociception-suppressive influences of