Merck
AQFA04700
Millipore
結合剤を用いない石英ファイバーメンブレンフィルター
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
石英メンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
430 μm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
石英ファイバーフィルター(タイプAQFA)はガラス繊維を含みません。これらの石英フィルターは、重金属濃度測定やその他の微粒子物質に関連する、空気モニタリングの研究に最適です。
アプリケーション
  • 重金属濃度と少量の粒子の測定
  • EPA PM10モニタリング、PM2.5モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
結合剤を用いない石英ファイバーメンブレンフィルターは、大気中の微粒子物質(PM)、全浮遊微粒子(TSP)、および大気エアロゾルのサンプル採取に使用されています。
文書ライブラリにアクセスする
Contribution of the Incinerator to the Inorganic Composition of the PM10 Collected in Turin
Conca E, et al.
Atmosphere, 11(4), 400-400 (2020)
E Bontempi et al.
Environmental technology, 31(5), 467-477 (2010-05-20)
Atmospheric aerosol particles have a great impact on the environment and on human health. Routine analysis of the particles usually involves only the mass determination. However, chemical composition and phases provide fundamental information about the particles' origins and can help
Hongmei Xu et al.
Environmental science & technology, 51(7), 3759-3766 (2017-03-04)
We present a 3-year time series of lead (Pb) and mercury (Hg) concentrations and isotope signatures in total suspended particulate (TSP) matter and as total gaseous Hg (TGM) in Xi'an, Northwestern China. Mean concentrations of TSP (299 ± 120 μg
資料
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.