Merck
AQFA03700
Millipore
石英メンブレンフィルター
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
別名:
結合剤を用いない石英ファイバーメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質:
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
37 mm
厚さ:
430 μm
無菌性:
non-sterile
物質
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
認証
in accordance with NIOSH 5040
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
フィルタ直径
37 mm
厚さ
430 μm
輸送温度
ambient
詳細
石英繊維フィルター(タイプ AQFA)は、重金属濃度や 少量の粒子(US EPA PM 10 環境大気モニタリング法など)の測定に適しています。
アプリケーション
  • 重金属濃度と少量の粒子の測定
  • EPA PM10モニタリング、PM2.5モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
バインダー不使用の石英繊維メンブレンフィルターは、以下の用途に使用されています:
  • 近赤外分光法(NIR)用ドライプラズマ膜の調製
  • ディーゼル粒子状物質(DPM)のサンプリングおよび元素状炭素(EC)・有機炭素(OC)の分析
  • アルカノールアミン分析用の職場空気のサンプリング
特徴および利点
  • ガラス繊維やバインダーを使用しない石英繊維製。
  • 反応し、誤った測定結果を招く可能性のあるガラス繊維フィルターとは異なり、改良された組成により、フィルターが酸性ガスと反応するのを防ぎます。
  • また、石英フィルターは重量と形状が安定しています。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1