Merck
CBL173
Sigma-Aldrich
抗デスモプラキン1/2抗体、クローンDP2.15
clone DP2.15, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-DCWHKTA, Anti-DP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DP2.15, monoclonal
化学種の反応性
bovine, human, chicken, rat, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DSP(1832)
特異性
この抗体は、腺、尿路上皮、胸腺網状上皮、肝細胞、心筋の介在板、および髄膜のくも膜細胞を含む重層上皮および単層上皮において、デスモプラキン1(MW 250 kDa)および2(MW 215 kDa)の異なる点状の膜染色を示します。
免疫原
ウシデスモプラキン1、2
アプリケーション
ウェスタンブロット
免疫組織染色: 1:10、凍結組織
免疫蛍光
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗デスモプラキン1、2 抗体、クローンDP2.15は、デスモプラキン1、2の濃度を検出します。IF、WB、ICでの使用が文献発表され、検証されています。&&&&&
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
物理的形状
フォーマット:精製
凍結乾燥。1 mLの蒸留水で溶解します(最終溶液は、PBSバッファー、pH 7.4中に0.09%アジ化
ナトリウムおよび0.5% BSAを含みます)。
保管および安定性
溶解した抗体は、受領日から最長12か月、2°-8°Cで保存できます。 未希釈のアリコートでは、抗体を-20°Cでも保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL173:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew Muroyama et al.
eLife, 6 (2017-09-05)
The physiological functions of microtubules (MTs) are poorly understood in many differentiated cell types. We developed a genetic toolkit to study MT dynamics and function in diverse cells. Using TRE-EB1-GFP mice, we found that MT dynamics are strongly suppressed in
Annika Gross et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 13(4), 1181-1200 (2021-12-21)
Desmosomes are intercellular junctions connecting keratin intermediate filaments of neighboring cells. The cadherins desmoglein 2 (Dsg2) and desmocollin 2 mediate cell-cell adhesion, whereas desmoplakin (Dsp) provides the attachment of desmosomes to keratins. Although the importance of the desmosome-keratin network is
Emily I Bartle et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-14)
Desmosomes are cell-cell junctions that provide mechanical integrity to epithelial and cardiac tissues. Desmosomes have two distinct adhesive states, calcium-dependent and hyperadhesive, which balance tissue plasticity and strength. A highly ordered array of cadherins in the adhesive interface is hypothesized
Wenxiu Ning et al.
Cell stem cell, 28(3), 436-452 (2020-12-03)
Basal stem cells fuel development, homeostasis, and regeneration of the epidermis. The proliferation and fate decisions of these cells are highly regulated by their microenvironment, including the basement membrane and underlying mesenchymal cells. Basal progenitors give rise to differentiated progeny
Chi-Hsiao Yeh et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Aging is the major risk factor for cardiovascular disease, which is the leading cause of mortality worldwide among aging populations. Cisd2 is a prolongevity gene that mediates lifespan in mammals. Previously, our investigations revealed that a persistently high level of