アプリケーション
cell analysis
詳細
バイオプリンティングを含む3D細胞培養では、細胞がすべての細胞表面のインテグリンと同時に相互作用するようにして、従来の2D細胞培養法では活性化されなかった特定のシグナル伝達経路を活性化できることで、生理学的な細胞モデルを構築できます。ヒドロゲルは、3次元での細胞の培養を可能にする水膨潤性ポリマーであり、細胞の発生、分化、遊走および機能に大きな影響を与えることができます。3Dバイオプリンティングなどの組織工学の新しい分野では、UV光架橋メタクリル化ヒドロゲル生体材料(PEGMA、GelMA、HAMA、colMAなど)を用いて細胞を封入し、印刷可能なバイオインクを製作しています。 PhotoGel-LAP、メタクリル化コラーゲンヒドロゲルキット(CC324:CC324-1、CC324-2)は、精製ブタ由来メタクリル酸塩(GelMA)をベースとしており、光架橋することにより細胞に天然のような 3D 環境を提供します。変性コラーゲン由来のゼラチンは、RGD や MMP 部位など多くの天然細胞結合モチーフを保持しています。ブタゼラチンメタクリル酸塩に加えて、このキットには光重合開始剤であるフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン酸リチウム(LAP)が含まれているため、光架橋実験の微調整(ヒドロゲルの剛性やゲル化速度を変化させるなど)を容易に行うことができます。メタクリル酸ゼラチンは、ブタ由来の A 型 300 ブルームゼラチンから製造されたものです。一級アミノ基を含むゼラチンマクロマーをメタクリル酸無水物(MA)と反応させ、メタクリル酸ペンダント基を付加しました。このメタクリル酸ゼラチンは、最大限の架橋度と剛性範囲において 70% 以上の置換度を達成しました。PhotoGel は、Advanced BioMatrix, Inc.の登録商標です。
アプリケーション
光架橋形成は405 nm の青色光源を用いて開始されます。
包装
1キット
構成
CC324-1(2 ~ 8 ℃ で保存してください):LAP 光重合開始剤、1 X 100 mg(CS226439)。
注記:CC324-1 および CC324-2 を含む完全な PhotoGel-LAP、メタクリル酸ゼラチンヒドロゲルキット(CC324)は別売りです。
注記:CC324-1 および CC324-2 を含む完全な PhotoGel-LAP、メタクリル酸ゼラチンヒドロゲルキット(CC324)は別売りです。
品質
外観:凍結乾燥粉末ゼラチン内容:≥ 1 gram無菌性(改変USP):増殖なしpH:6.0-8.0移植効率:≥ 75%細胞適合性細胞生存率 >70%
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
CC324-1:
試験成績書(COA)
資料
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)