主要文書
CDFC01204
Milli-Q
Super-Cカーボンカートリッジ
For use with Milli-Q® and Milli-RO Bowl systems
別名:
Super-Cカーボンカートリッジ30 cm(12")
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
包装
pkg of 4 units
L
30 cm (12 in.)
全有機炭素(TOC)残留物
<20 ppb
適合性
for use with Alpha-Q
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Super-Cカーボンカートリッジ30 cm(12")は、逆浸透(RO)、脱イオン、または蒸留によって前処理された水から有機物を除去するために使用される補充カートリッジです。Rogard IIプレフィルターCDPRM1206と併用します。
Milli-Q®およびMilli-ROBowlシステムで使用。
特徴および利点
精製法では活性炭ベースの吸着剤を使用します。
法的情報
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany