主要文書
CPEX02201
Milli-Q
Organex-Q®カートリッジ
For Super-Q® systems
別名:
Organex-Q®カートリッジ55 cm(22")
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
removal of Inorganic and organic
包装
pkg of 1 unit
L
55 cm (22 in.)
キャパシティ
120 g ion exchange capacity (NaCl)
適合性
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Organex-Q®カートリッジ55 cm(22")は、超純水から微量の有機物および無機物を除去するために使用されるSuper-Q®システム用の交換カートリッジです。これには、核グレードの混床式イオン交換樹脂と活性炭が含まれます。
アプリケーション
微量のイオン性汚染物質および有機物を除去します。
特徴および利点
精製法ではイオン交換と活性炭を使用します。
法的情報
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany