主要文書
CPMB01202
Milli-Q
Ion-Ex研磨カートリッジ
L 30 cm (12 in.), For use with Milli-Q® bowl-style systems and Alpha-Q systems
別名:
Ion-Ex研磨カートリッジ30 cm(12")
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
polypropylene
特徴
removes ionized impurities from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
包装
pkg of 2 units
L
30 cm (12 in.)
適合性
for use with Alpha-Q (Before 1987)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ion-Ex研磨カートリッジ30 cm(12")は、Milli-Q®ボウルスタイルおよびアルファ-Qシステムで使用するための水精製消耗品です。
特徴および利点
  • 逆浸透法、脱イオン法、または蒸留法で前処理した水からイオン化不純物を除去します。
  • 抽出可能成分汚染のリスクを低減するため、熱接着したエンドキャップを有する純粋なポリプロピレンで構成されます。
  • 精製技術にはデプスろ過が含まれます。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany