Merck
CR0173006
Millipore
ポリガード(Polygard)®-CRカートリッジフィルター
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
別名:
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 1.0 μm Code 7 Silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
silicone seal
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤50 mg
ポアサイズ
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
詳細
ポリガード(Polygard)®-CRカートリッジフィルター製品は、液体および気体中の粒子除去用に設計された公称定格フィルターです。ポリガード(Polygard)-CRフィルターメディアの段階密度深度構造により最大ろ過性能1.0 μm孔径を実現し、オールポリプロピレン構造によって低抽出物レベルおよび広範な化学的適合性を提供します。
ポリガード(Polygard)-CRカートリッジフィルターは、25 °Cでの最大差圧4.8 bar(70 psid)の高処理量を提供します。
代表的なアプリケーション
ポリガード(Polygard)-CR高効率カートリッジフィルターは、段階密度ポリプロピレンメディアで構成されており、密閉性の高いフィルターを保護するため液体および気体のろ過の用途に飲料業界で広く使用されています。
規制への適合
ポリガード(Polygard)®-CRカートリッジフィルターは、ISO 9000品質システム規格の認可登録機関によって承認された品質マネジメントシステムに従って、設計、開発、製造されており、品質証明書を付けて出荷されています。各カートリッジフィルターは、規制の要求に合致するバリデーションガイドに従っています。
トレーサビリティおよび容易な識別のため、個々のフィルターには識別記号の表示がなされています。
多様なフォーマットをご用意
ポリガード(Polygard)-CR製品ラインには、さまざまなアプリケーションの条件に対応できる広範なろ過面積が揃っています。 既存のハウジングに容易に適応できるよう、各種接続形状をご利用いただけます。
これらのデバイスは、複数の培地構成を評価する際のホールドアップ量を最小限に抑えるために開発されました。
調製ノート
殺菌プロトコル
80 °Cの熱水で30分
滅菌方法
126 °Cで30分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
アナリシスノート
≥15 Lの水洗浄後、USP酸化物質検査の要件に適合
重量分析の抽出物:水に24時間浸漬後
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany