製品名
Human S100B ELISA, EZHS100B-33K, This Human S100B ELISA kit is to be used for the quantification of human S100B in cerebrospinal fluid, serum & plasma.
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 93%
(CSF)
accuracy: 94%
(serum)
sensitivity: 2.7 pg/mL
standard curve range: 2.7-2000 pg/mL
inter-assay cv: <4%
intra-assay cv: <4%
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
This assay detects S100B in multiple species, including: bovine, hamster, horse, monkey, mouse, pig, rabbit, and rat.
アプリケーション
ニューロサイエンス
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1